Merck
HomeProdukteLaborartikelPCR-Bedarf & -Geräte
PCR-Bedarf & -Geräte
Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) gehört zu den leistungsstarken molekularbiologischen Techniken. Es handelt sich um eine effiziente und schnelle In-vitro-Methode zur enzymatischen Amplifikation spezifischer DNA- oder RNA-Sequenzen aus Nukleinsäuren verschiedener Herkunft. Eine einfache PCR-Reaktion besteht aus einer Reihe von synthetischen Oligonukleotid-Primern, welche die Ziel-DNA-Sequenz flankieren, der Ziel-DNA, einer thermostabilen DNA-Polymerase und dNTP. Eine sich wiederholende Reihe von Zyklen, die eine Denaturierung der Matrize, eine Hybridisierung (Annealing) der Primer und eine anschließende Verlängerung der hybridisierten Primer umfasst, führt zu enormen DNA-Mengen. Die in einem Zyklus synthetisierten Stränge dienen als Matrize für den nächsten Zyklus, sodass in nur 20 Zyklen eine millionenfache Vermehrung der DNA-Menge erzielt wird. Von PCR-Mikrotiterplatten, Plattenabdeckungen, Pipettenspitzen und PCR-Röhrchen bis hin zu Thermocyclern – entdecken Sie unser umfassendes Angebot an PCR-Verbrauchsmaterialien und -Geräten, die jeden Schritt Ihres PCR-Workflows unterstützen. 
Erfahren Sie mehr über:
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 807
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 807
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
PCR-Thermocycler und Mini-Cycler für die DNA-Amplifikation
Ein Thermocycler (auch als PCR-Block bezeichnet) ist ein Laborgerät, das Proben in sich wiederholenden Zyklen erhitzt und abkühlt, um die DNA- oder RNA-Amplifikation durch die Polymerase-Kettenreaktion zu vereinfachen. Diese Geräte gehören mittlerweile zum Standard in Laboren. Die Einführung von Mini-Thermocyclern oder tragbaren Thermocyclern machte es jedoch einfacher, PCR-Reaktionen außerhalb des Labors oder im Schulunterricht durchzuführen. Viele Thermocycler sind programmierbar und ermöglichen es den Anwendern, häufig verwendete Protokolle zu speichern. Die PCR erfordert in der Regel 20 bis 35 Zyklen mit zwei bis drei Temperaturschritten (Denaturierung, Hybridisierung und Extension). Eppendorf® Mastercycler Thermocycler vereinen Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung und eignen sich für erweiterte PCR-Funktionen, wie den 2D-Gradienten und umfassende Dokumentationsmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten wir auch Thermocycler der TC-Modellreihe von Benchmark Scientific an, die für einen geringeren Durchsatz ausgelegt sind, aber die gleiche Funktionalität bieten und kostengünstiger als große Einheiten sind. 
Entdecken Sie außerdem eine Vielzahl zusätzlicher PCR-Plattenversiegelungen, darunter eXTReme™ Plattenversiegelungen, ThermalSeal RTS™ Plattenversiegelungen und AlumaSeal® PCR-Plattenversiegelungen, um Ihren Anforderungen an den PCR-Workflow gerecht zu werden.
PCR-Platten, Streifen und Filme
Mit den BRAND® PCR-Produkten können Sie Ihre Proben vor Kontamination und Verdunstung schützen. Reinraumproduktion, hochwertige Rohstoffe und lückenlose Qualitätskontrollen durch akkreditierte Labore sorgen für gleichbleibend hohe Sauberkeitsstandards. Durch passend zu den Platten und Röhrchen angefertigte Siegelfilme und Abdeckungen wird der Verdunstungsverlust erheblich reduziert und zuverlässige Analysen auch bei kleinen Probenmengen möglich. BRAND® PCR-Verbrauchsmaterialien sind immer frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen. Wir bieten auch Eppendorf® twin-tec PCR-Platten an, welche die Vorteile von Polypropylen und Polycarbonat in sich vereinen, während die Corning® Thermowell PCR 96-Well-Platten für die meisten Thermocycler geeignet sind und sich ideal für die Automatisierung in Hochdurchsatzverfahren eignen.
PCR-Pipettenspitzen und Filterspitzen
In unserer Tabelle zur Produktauswahl finden Sie eine Vielzahl zuverlässiger Pipettenspitzen, darunter marktführende Produkte wie ART® Pipettenspitzen. Darüber hinaus werden BRAND® Pipettenspitzen und Filterspitzen in einem Reinraum unter modernsten Produktionsbedingungen hergestellt und automatisch im Gestell verpackt, um eine gleichbleibend hohe Qualität der Spitzen zu gewährleisten. BRAND® Pipettenspitzen und Filterspitzen werden aus hochreinem Polypropylen hergestellt und sind frei von DiHEMDA, Oleamid, DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), Endotoxinen (< 1 pg) und ATP (< 1 fg). Darüber hinaus sind wir stolz darauf, ein Portfolio von Eppendorf®-Produkten wie Eppendorf-Pipettenspitzen anbieten zu können, die für Anwendungen beim Handling von Flüssigkeiten eingesetzt werden. Sie sind nützlich, um die Verarbeitung zu beschleunigen und Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Wir bieten eine breite Palette Eppendorf® Pipettenspitzen für Nischenanwendungen entsprechend der Volumenkapazitäten, sterilen und nicht sterilen Anforderungen sowie Racking an. Darüber hinaus umfasst das Verbrauchsmaterial von Axygen nicht nur Pipettenspitzen, sondern auch eine Vielzahl von Mikrotiterplattenoptionen, die Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen entsprechen. 
Zugehörige Produktressourcen
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder