Merck
ZUFSP Deubiquitylates K63-Linked Polyubiquitin Chains to Promote Genome Stability.
Molecular cell (2018-03-27)
Peter Haahr, Nikoline Borgermann, Xiaohu Guo, Dimitris Typas, Divya Achuthankutty, Saskia Hoffmann, Robert Shearer, Titia K Sixma, Niels Mailand
ZUSAMMENFASSUNG
Deubiquitylating enzymes (DUBs) enhance the dynamics of the versatile ubiquitin (Ub) code by reversing and regulating cellular ubiquitylation processes at multiple levels. Here we discovered that the uncharacterized human protein ZUFSP (zinc finger with UFM1-specific peptidase domain protein/C6orf113/ZUP1), which has been annotated as a potentially inactive UFM1 protease, and its fission yeast homolog Mug105 define a previously unrecognized class of evolutionarily conserved cysteine protease DUBs. Human ZUFSP selectively interacts with and cleaves long K63-linked poly-Ub chains by means of tandem Ub-binding domains, whereas it displays poor activity toward mono- or di-Ub substrates. In cells, ZUFSP is recruited to and regulates K63-Ub conjugates at genotoxic stress sites, promoting chromosome stability upon replication stress in a manner dependent on its catalytic activity. Our findings establish ZUFSP as a new type of linkage-selective cysteine peptidase DUB with a role in genome maintenance pathways.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Millipore
Benzonase® Nuklease, ≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, ≥98% Z isomer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Histon H2A.X (Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, clone JBW301, Upstate®, from mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Proteasehemmer-Cocktailpulver, for general use, lyophilized powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hydroxyharnstoff, 98%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Millipore
Monoklonale Anti-HA−Agarose in Maus hergestellte Antikörper, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Camptothecin, ≥90% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Aktin-Antikörper, Klon C4, ascites fluid, clone C4, Chemicon®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aphidicolin, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-Rad51-(Ab-1)-Kaninchen-pAb, liquid, Calbiochem®
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.