Merck
Tick salivary cystatin sialostatin L2 suppresses IFN responses in mouse dendritic cells.
Parasite immunology (2014-11-20)
J Lieskovská, J Páleníková, J Širmarová, J Elsterová, M Kotsyfakis, A Campos Chagas, E Calvo, D Růžek, J Kopecký
ZUSAMMENFASSUNG
Type I interferon (IFN), mainly produced by dendritic cells (DCs), is critical in the host defence against tick-transmitted pathogens. Here, we report that salivary cysteine protease inhibitor from the hard tick Ixodes scapularis, sialostatin L2, affects IFN-β mediated immune reactions in mouse dendritic cells. Following IFN receptor ligation, the Janus activated kinases/signal transducer and activator of transcription (JAK/STAT) pathway is activated. We show that sialostatin L2 attenuates phosphorylation of STATs in spleen dendritic cells upon addition of recombinant IFN-β. LPS-stimulated dendritic cells release IFN-β which in turn leads to the induction of IFN-stimulated genes (ISG) through JAK/STAT pathway activation. The induction of two ISG, interferon regulatory factor 7 (IRF-7) and IP-10, was suppressed by sialostatin L2 in LPS-stimulated dendritic cells. Finally, the interference of sialostatin L2 with IFN action led to the enhanced replication of tick-borne encephalitis virus in DC. In summary, we present here that tick salivary cystatin negatively affects IFN-β responses which may consequently increase the pathogen load after transmission via tick saliva.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.4-100.6%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure -Lösung, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Naphthalin, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES-Pufferlösung, 1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Aphidicolin, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, purified grade, ≥98.5%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Naphthalin, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Naphthalin, suitable for scintillation, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Schmelzpunktstandard 79-81 °C, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, ≥98.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Naphthalin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
2-Mercaptoethanol, derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
HEPES, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Naphthalin, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Aphidicolin, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.