Merck
Pular para
791105
Zinc chloromethanesulfinate
95% (H-NMR)
Sinônimo(s):
Baran MCMS Reagent
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 6.062,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4Cl2O4S2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
292.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95% (H-NMR)
Form:
solid
R$ 6.062,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
95% (H-NMR)
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
mp
190-195 °C
functional group
chloro, sulfinic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCS(O[Zn]OS(CCl)=O)=O
InChI
1S/2CH3ClO2S.Zn/c2*2-1-5(3)4;/h2*1H2,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
HEKATMPPXNXYJU-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc chloromethanesulfinate (MCMS) is part of a zinc sulfinate toolbox developed by Phil Baran for the simple and rapid diversification of heterocycles.1
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
9645937978625044
description
95% (H-NMR)
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
description
99.999% trace metals basis
description
puriss., E 650, 99-102%
assay
95% (H-NMR)
assay
≥99.0% (KT)
assay
99.999% trace metals basis
assay
99-102%
reaction suitability
reagent type: diversification reagent, reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
190-195 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
crystals
form
powder or chunks
form
powder or crystals
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)