Merck
Pular para
MX0214
D-Manitol
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinônimo(s):
Manitol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
EC Index Number:
200-711-8
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
powder
color
white
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
213 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Biochem/physiol Actions
Um açúcar-álcool de sabor doce. Usado em estudos de inibição de doçura.
Analysis Note
ColorWhiteFormPowderHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxLoss on drying (105°C)0.05% maxReducing sugarsTo pass testResidue after ignition0.01% maxSpecific rotation [a]25/D+23.3-+24.3°Titrable acid0.0008meq/g max
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
BP1007M0200000PHR1007
D-Manitol Meets ACS Specifications GR ACS
Sigma-Aldrich
MX0214
D-Manitol
D-Manitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-Manitol
D-Manitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0200000
D-Manitol
D-Manitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
D-Manitol
description
Meets ACS Specifications GR ACS
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
solubility
213 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Manitol
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)