Merck
Pular para
MX1583A
Molecular Sieve, Type 3A
pellet diam. 1/16 in.
Sinônimo(s):
Molecular Sieve
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
23201100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
pellets, rod
pellet diam.
1/16 in.
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
1/16 Pellets
Application
  • Study on the Adsorption of Trace Water in N-Methyl-pyrrolidone Solvents by A-Type Molecular Sieves: This research explores the use of type 3A molecular sieves for the adsorption of trace water in N-Methyl-pyrrolidone solvents, demonstrating their effectiveness in solvent dehydration processes (Zhang J et al., 2024).
Analysis Note
Color: Tan
Diameter: 1/16 inchinch
Form: Pellets/rods
Identification (potassium): To pass test
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MX1583CMX1583DMX1583L
description
pellet diam. 1/16 in.
description
bead size 4-8 mesh
description
bead size 8-12 mesh
description
bead size 8-12 mesh
form
rod, pellets
form
beads
form
beads
form
beads
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
color
tan
color
tan
color
tan
color
tan
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pellet diam.
1/16 in.
pellet diam.
-
pellet diam.
-
pellet diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
Pictogramas
Corrosion
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)