Merck
Pular para
NM0042
NovaSeal Battery
Battery, 10.8 V Li-ion
Sinônimo(s):
Spare battery for NovaSeal battery powered crimping tool
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
NM0046NM0047NM0048
Millipore
Millipore
NM0042
NovaSeal Battery
vibrant-m
NM0048
NovaSeal Battery Charger
description
Battery, 10.8 V Li-ion
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)