Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description Battery Charger 220 - 240 V UK Plug | description Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug | description Battery Charger 220 - 240 V European Plug | description Battery, 10.8 V Li-ion |
| compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| product line NovaSeal | product line NovaSeal | product line NovaSeal | product line NovaSeal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?