Merck
Pular para
NIST1663A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1663A
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
certified reference material
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide in nitrogen
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Classe de armazenamento
2A - Gases
WGK
nwg
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)