Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352119
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
certified reference material
isotopic purity
13C, 18O
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
Other Notes
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description NIST® RM 8564 | description NIST® RM 8563 | description NIST® SRM® 3151 | description NIST® SRM® 3112a |
| manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® | manufacturer/tradename NIST® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format single component solution | format single component solution |
| isotopic purity 18O, 13C | isotopic purity 13C, 18O | isotopic purity - | isotopic purity - |
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Classe de armazenamento
2A - Gases
WGK
nwg
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?