Merck
Pular para
PHR8564
Nitroso aryl piperazine solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Sinônimo(s):
11-(4-nitrosopiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Quetiapine EP Impurity B Nitroso Analog, N-Nitroso Aryl Piperazine Quatiapine, Quetiapine nitroso intermediate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N4OS
Peso molecular:
324.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
25140904
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
API family
quetiapine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1 mg/mL in methanol
application(s)
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palavra de aviso
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de inflamação (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)