Merck
402931
Potassium fluoride
ACS reagent, ≥99.0%
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
Sobre este item
Fórmula linear:
KF
Número CAS:
Peso molecular:
58.10
Beilstein:
3902818
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grau
ACS reagent
pressão de vapor
1.3 hPa ( 885 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline powder
powder, crystals or chunks
Impurezas
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% K2SiF6
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pf
858 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yingying Li et al.
Frontiers in chemistry, 8, 832-832 (2020-11-12)
The rare-earth nanocrystals containing Er3+ emitters offer very promising tools for imaging applications, as they can not only exhibit up-conversion luminescence but also down-conversion luminescence in the second near-infrared window (NIR II). Doping non-lanthanide cations into host matrix was demonstrated