Documentos
FA20
Supelco
Fructose Assay Kit
sufficient for 20 assays
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Número CE:
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 20 assays
classe(s) química(is) do analito
sugars (fructose)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
132233GAHK20TDF100A
Supelco
Supelco
FA20
Fructose Assay Kit
Fluoride Standard Solution traceable to SRM from NIST 0.50 mg/l F in H₂O
Supelco
132233
Fluoride Standard Solution
Supelco
Supelco
GAHK20
Glucose (HK) Assay Kit
Supelco
Supelco
TDF100A
Total Dietary Fiber Assay Kit
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
sugars (glucose)
analyte chemical class(es)
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Aplicação
This kit is for the quantitative, enzymatic determination of fructose in food and other materials.Fructose is phosphorylated by adenosine triphosphate (ATP) in the reaction catalyzed by hexokinase. Fructose 6-phosphate is converted to glucose 6-phosphate by phosphoglucose isomerase (PGI). Glucose-6-phosphate (G6P) is then oxidized to 6-phosphogluconate in the presence of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) in the reaction catalyzed by glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH). During this oxidation, an equimolar amount of NAD is reduced to NADH. The consequent increase in absorbance at 340 nm is directly proportional to fructose concentration.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • fructose standard 500 mg
  • glucose assay reagent 1 mL/vial
  • phosphoglucose isomerase 1 mL/vial
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Supelco
Supelco
SA20
Starch (HK) Assay Kit
Supelco
Supelco
S1299
Sucrose assay reagent
Supelco
Supelco
G3293
Glucose Assay Reagent
Chih-Yu Cheng et al.
FEBS letters, 589(20 Pt B), 3107-3112 (2015-09-04)
Laccase and borate-fructose complex were investigated by coincidence in a solid-state fermentation of Edenia sp. TS-76 under fructose oxidase screening. Laccase was purified to homogeneity with a 34-fold purification and 32% yield. Fructose had no significant effect on laccase activity
Beuter, H.O.
Methods of Enzymatic Analysis, 6, 321-321 (1985)
Official Methods of Analysis of the AOAC, 28-28 (1995)
Yifan Chen et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 36(3), 373-378 (2019-11-19)
Cholesteryl ester (CE) is an ester of cholesterol and fatty acid (FA). Plasma CE reflects complicated metabolisms of cholesterol, phospholipids, lipoproteins, and dietary FAs. An informatics approach could be useful for analysis of the CE species. In this study, two
Mengxuan Fang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(10), 2339-2351 (2020-02-02)
Fatty acids are a major source of structural diversity within the lipidome due to variations in their acyl chain lengths, branching, and cyclization, as well as the number, position, and stereochemistry of double bonds within their mono- and poly-unsaturated species.