Merck
Pular para
1237600
USP
Epoprostenol sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Prostaglandin I2 sodium salt, (5Z,9α,11α,13E,15S)-6,9-Epoxy-11,15-dihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid sodium salt, Epoprostenol sodium salt, PGI2-Na, Prostacyclin sodium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H31NaO5
Número CAS:
Peso molecular:
374.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6472195
eCl@ss:
25140904
O produto 1237600 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
epoprostenol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Epoprostenol sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Prostacyclin therapy improves hemodynamics in pulmonary arterial hypertension.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)