Merck
Desenvolvimento analítico e caracterização de vacinas e terapêuticas à base de mRNA
Com eficácia comprovada como vacinas contra o SARS-CoV-2, o mRNA revelou sua versatilidade e o potencial de rápida comercialização. O mRNA pode ir além das vacinas profiláticas e tem um futuro promissor como vacinas terapêuticas contra o câncer e como terapêuticas em diversas áreas terapêuticas.
Dadas as características únicas do complexo mRNA/LNP, são necessários novos conhecimentos especializados e uma série de recursos analíticos inovadores para garantir produtos farmacêuticos à base de mRNA rápidos, eficazes e em conformidade com as normas.
Nossos pacotes de ensaios e nossos recursos de desenvolvimento e validação de ensaios adequados a cada fase fornecem o conhecimento sobre o produto e o processo de que você precisa para desenvolver um Perfil de Produto-Alvo de Qualidade (QTPP) e identificar os Atributos Críticos de Qualidade (CQAs), a fim de liberar todo o potencial disruptivo de sua terapia de mRNA.
Você se beneficiará de uma compreensão quantitativa e abrangente de seus ativos de mRNA para reduzir os riscos nas aprovações regulatórias por meio de nossos serviços de testes de ponta, uma plataforma líder em bioinformática e sólida expertise regulatória e técnica. 
ENSAIOS QUE REDUZEM OS RISCOS NO DESENVOLVIMENTO E NA FABRICAÇÃO DE mRNA
Para ajudá-lo a reduzir os riscos e agilizar o desenvolvimento de produtos e processos de sua vacina ou terapia de mRNA, oferecemos uma ampla seleção de pacotes de ensaios para diversas etapas de desenvolvimento e pontos de controle de processo. Além disso, nossas capacidades em serviços de desenvolvimento analítico e testes de estabilidade nos permitem atuar como parceiros em sua jornada de desenvolvimento de produtos e processos. 
Um arranjo circular de fitas de DNA entrelaçadas em cores vibrantes sobre um fundo suave em tom de pêssego.
Testes analíticos de DNA plasmídico – Molde para transcrição de mRNA
  • Verificação de sequência por NGS
  • Concentração e pureza por espectrofotometria UV
  • Pureza por meio da homogeneidade do plasmídeo utilizando CE-LIF
  • Proteína residual de E. coli por BCA ou ELISA
  • DNA residual de E. coli por qPCR
  • RNA residual de E. coli por qPCR
  • Testes de conformidade com as normas farmacopéicas
Uma cadeia de DNA azul estilizada, com um formato suave e ondulado, sobre um fundo verde claro.
Substância farmacêutica – Ensaios analíticos da molécula de mRNA
  • Teor de RNA por absorvância
  • Confirmação da identidade da sequência de mRNA por NGS
  • Eficiência de capping por RP-LC/MS
  • Características da cauda de poli-A por RP-LC/MS ou CE
  • Pureza do mRNA por HPLC
  • Impurezas de dsRNA por ELISA
  • Ensaios de potência em células
  • Molde de DNA plasmídico residual por qPCR
  • Enzimas e proteínas residuais
  • Testes de conformidade com as normas farmacopéicas
Uma representação detalhada e colorida de uma partícula viral com espinhos e formato esférico, destacada contra um fundo azul escuro.
Testes analíticos de DNA plasmídico – Molde para transcrição de mRNA
  • Verificação de sequência por NGS
  • Concentração e pureza por espectrofotometria UV
  • Pureza por meio da homogeneidade do plasmídeo utilizando CE-LIF
  • Proteína residual de E. coli por BCA ou ELISA
  • DNA residual de E. coli por qPCR
  • RNA residual de E. coli por qPCR
  • Testes de conformidade com as normas farmacopéicas
Entre em contato com um especialista
Agradecemos seu interesse. Conte-nos sobre seu projeto e entraremos em contato com um de nossos especialistas.