Tampão de carregamento de amostras 4X SDS para Western Blot
Esta receita de tampão de carregamento de amostras com SDS é ideal para preparar e carregar amostras de proteínas em géis para análise por eletroforese em gel de poliacrilamida. Esta calculadora de receitas permite a preparação precisa de um tampão de carregamento de amostras com SDS 4X para qualquer volume que você precisar. Insira o volume desejado, clique no botão CALCULAR e a tabela será preenchida com as quantidades de cada componente necessárias.
Concentrações da solução 4X:
- Tris-HCl: 0,2 M
- DTT: 0,4 M
- SDS: 277 mM, 8,0% (p/v)
- Azul de bromofenol: 6 mM
- Glicerol: 4,3 M
| 7.5 mL Recipe | Desired Volume: mL |
|
| 1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160) |
mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 |
|
| 3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816) |
mL of 1 M DTT (dithiothreitol) |
|
| 0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771) | g of SDS (sodium dodecyl sulfate) |
|
| 30 mg of bromophenol blue (B0126) | mg of bromophenol blue | |
| 2.4 mL of glycerol (G5516) | mL of glycerol | |
| Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water | Adjust final volume to mL with Milli-Q® Water |
|
| Make 500 µL aliquots and store at -20 °C. Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise. |
OUTRAS CALCULADORAS DE RECEITAS PARA TAMPÕES E SOLUÇÕES DE WESTERN BLOTTING
Soluções-mãe
- Solução-mãe de Soro Fisiológico Tamponado com Tris (TBS) 10X
- Solução-mãe de solução salina tamponada com fosfato (PBS) 10X
- Componentes de estoque para soluções de remoção em Western blot
Tampões de lavagem e bloqueio
- Solução de trabalho de solução salina tamponada com Tris (TBS) 1X
- Solução salina tamponada com Tris 1X, com 0,1% de detergente Tween® 20 (TBST)
- Calculadora de concentração de PBS (solução salina tamponada com fosfato) 1X
- Solução salina tamponada com fosfato 1X, com 0,1% de detergente Tween® 20 (PBST)
- Tampão de bloqueio com leite em pó desnatado (NFDM)
- Receita de tampão de bloqueio com albumina sérica bovina (BSA)
Soluções de remoção