Tampão de bloqueio com albumina sérica bovina (BSA)
O tampão de bloqueio com albumina sérica bovina (BSA) é ideal para saturar os locais de ligação de proteínas em excesso em membranas e microplacas para aplicações de Western blot e ELISA, respectivamente. Normalmente, uma concentração de 1 a 3% de BSA é suficiente para a maioria das aplicações. Para preparar 100 mL de um tampão de bloqueio com 1% de BSA, dissolva 1 g de BSA em 100 mL de TBST.
A calculadora de receita do tampão de bloqueio com BSA permite a preparação precisa da solução de bloqueio com BSA, seja para um único experimento ou para todo o laboratório. Insira a concentração e o volume desejados, clique no botão CALCULAR e a tabela será preenchida com as quantidades necessárias de cada componente.
Calculadora de receitas de tampão de bloqueio BSA
| 1% in 100 mL Recipe | BSA: % at Desired Volume: mL |
| 1 g BSA (A5611) | g BSA |
| in 100 mL of 1X TBST | in mL of 1X TBST |
OUTRAS CALCULADORAS DE RECEITAS PARA TAMPÕES E SOLUÇÕES DE WESTERN BLOTTING
Soluções-mãe
- Tampão de carregamento de amostras 4X com SDS
- Solução salina tamponada com fosfato (PBS) 10X
- Solução-mãe de solução salina tamponada com Tris (TBS) 10X
- Componentes de estoque para soluções de remoção em Western blot
Tampões de lavagem e bloqueio
- Solução de trabalho de solução salina tamponada com Tris (TBS) 1X
- Solução salina tamponada com Tris 1X, detergente Tween® 20 a 0,1% (TBST)
- PBS (solução salina tamponada com fosfato) 1X
- Solução salina tamponada com fosfato 1X, com 0,1% de detergente Tween® 20 (PBST)
- Tampão de bloqueio com leite em pó desnatado (NFDM)
Soluções de remoção