Kit teste de contato Millipore®: Amostragem baseada em campo e análise de contaminação
Contaminação em sistemas industriais
A contaminação de fluidos e combustíveis em sistemas industriais pode causar desgaste adicional e danos desnecessários ao equipamento, levando à paralisação do sistema e a reparos dispendiosos. Embora existam vários métodos para análise de contaminação, muitos exigem o uso de equipamentos de laboratório para o processamento. O uso do kit de teste de contato Millipore®permite a análise rápida de amostras no local, fornecendo uma visão rápida do estado de seu sistema.
Teste de campo com o kit de teste de contato Millipore®
O kit de teste de contato Millipore® é uma solução completa para coleta e análise em campo de fluidos hidráulicos à base de hidrocarbonetos, óleos hidráulicos, produtos químicos a granel, água de caldeira e óleos lubrificantes. Esse sistema portátil permite a detecção confiável de contaminação por meio de análise colorimétrica sensível.
Componentes do kit de teste de contato Millipore®:
Instruções operacionais genéricas são encontradas no kit. Recomendamos consultar seu método regulatório para obter detalhes específicos do método. Além disso, membranas de éster misto de celulose (MCE) de 5,0 µm estão incluídas neste kit. Verifique se esses filtros são compatíveis com seu método, amostras e solvente. Outras membranas estão disponíveis para compra em nosso catálogo.
| Componente | Descrição |
|---|---|
| A | Guia de cores de fluidos navais (para análise colorimétrica) |
| B | PetriSlides |
| C | Bomba de vácuo manual, aço inoxidável |
| D | Filtros de membrana MF-Milipore™ (MCE), 5,0 µm, 47 mm |
| E | Frasco de coleta de amostras de PVC, 120 ml |
| F | Filtros de membrana MF-Milipore™ (MCE), 5,0 µm, 25 mm |
| G | Pinça para filtro, aço inoxidável |
| H | Frasco dosador de solvente |
| I | Suporte de filtro Swinnex com tela de contrapressão, 25 mm |
| J | Conjunto do suporte do filtro para teste de contato |
Como usar o kit de teste de contato Millipore®
- Prepare o frasco de lavagem e o filtro para o solvente de enxágue
Desparafuse as duas seções do suporte de filtro Swinnex de 25 ml, deixando a tela de contrapressão de aço inoxidável na seção superior do suporte do filtro. Use a pinça para centralizar um disco de filtro branco de 25 mm no suporte de plástico perfurado na seção inferior do suporte do filtro. Remonte o suporte do filtro com a tela de aço inoxidável na parte superior do filtro. Remova a tampa de plástico do bico do frasco de lavagem e gire o suporte do filtro Swinnex de 25 ml. Encha o frasco de lavagem com o solvente recomendado em seu método e recoloque a tampa do frasco de lavagem. Insira a tampa do bico para evitar derramamentos ao armazenar o frasco de lavagem.
- Monte o aparelho de filtragem de teste
Insira a extremidade cega da pinça na fenda de corte e force contra a borda do frasco para remover o conjunto do suporte do filtro do frasco de filtragem a vácuo. Remova e inverta o conjunto do suporte e instale-o no frasco, certificando-se de que esteja apoiado uniformemente contra a borda do frasco. Remova a tampa vermelha do frasco de lavagem. Cubra o orifício de ventilação na tampa do dosador de solvente e aperte o frasco para lavar as superfícies internas do funil. Certifique-se de usar solvente suficiente para lavar todos os contaminantes no frasco.
- Instale o filtro de teste e conecte a bomba de vácuo da seringa
Remova o funil do suporte do filtro de teste girando o anel azul para a esquerda até soltá-lo e, em seguida, levante-o. Usando uma pinça, centralize um disco de filtro de teste branco de 47 mm na tela de suporte de malha de arame. Substitua o funil e aperte novamente o anel azul para vedar o filtro no devido lugar. Remova a tampa protetora vermelha da bomba de vácuo de seringa. Insira o adaptador de náilon no tubo preto firmemente no pequeno orifício na lateral da base do suporte do filtro.
- Colete a amostra de teste
Enxágue o interior de um frasco de coleta de amostras com solvente filtrado do frasco de lavagem e descarte o solvente usado. Encha o frasco de coleta de amostras até a ponta do ombro com o fluido de teste e tampe-o firmemente.
- Filtre amostra de teste
Agite o frasco de amostra e esvazie o conteúdo no funil, despejando-o contra as paredes do funil, distribuindo o fluido uniformemente sobre a superfície do filtro. Faça vácuo dentro do frasco acionando o êmbolo da seringa até que o nível do fluido no funil comece a diminuir. Encha o frasco de amostra com um terço do solvente filtrado, agite bem e despeje o solvente no funil. Se necessário, você pode operar a seringa novamente, mas não permita que o nível do fluido diminua para a superfície do filtro antes da etapa de enxágue final.
- Enxágue e remova o filtro
Assim que o nível da amostra diminuir até o gargalo estreito do funil, enxágue a superfície interna do funil com o frasco de lavagem. Não deixe que o fluxo de solvente atinja diretamente o filtro de teste. Depois que todo o fluido tiver passado pelo filtro, remova o funil e inspecione a superfície do filtro. Se a área central do filtro estiver rosa, substitua o funil e enxágue a superfície interna até que o fluido atinja o topo do gargalo do funil. Trabalhe novamente com a seringa para extrair todo o fluido através do filtro. Remova o filtro de teste com uma pinça e coloque-o virado para cima em um dispositivo PetriSlide. Deixe o filtro secar completamente ao ar livre antes de recolocar a tampa do PetriSlide.
- Analise as amostras
Se seu método exigir análise colorimétrica, use o guia de cores de fluidos para determinar o nível de contaminante. Se seu método exigir análise gravimétrica ou microscópica, rotule os PetriSlides e envie-os a seu laboratório.
Materiais
Response not successful: Received status code 500