Blutgruppenbestimmung
Die Blutgruppenbestimmung ist ein Verfahren zur Klassifizierung von Blut nach den Antigenen, die sich auf der Oberfläche von Erythrozyten befinden. Die korrekte Bestimmung der Blutgruppe von Spendern und Patienten ist entscheidend für die sichere Transfusion von lebensrettendem Blut oder Blutkomponenten und die Transplantation von Organen oder Gewebe. Die Blutgruppenbestimmung besteht aus der Verwendung hochgradig regulierter, standardisierter, gruppenspezifischer Reagenzien oder Testeinheiten mit Blutproben.
Die International Society of Blood Transfusion (ISBT) erkennt neununddreißig humane Blutgruppensysteme zum Nachweis von häufig und selten vorkommenden Blutgruppenvarianten an. Die AB0- und Rh-Blutgruppensysteme sind jedoch die gebräuchlichsten. Das Grundprinzip der Blutgruppenbestimmung ist die Beobachtung einer einfachen Antigen-Antikörper-Reaktion, die zur Hämagglutination oder Verklumpung von Erythrozyten führt.
Ausgewählte Kategorien
Lösungen zur Blutgruppenbestimmung: Entdecken Sie eine große Bandbreite an standardisierten Reagenzien und Zwischenprodukten. Kreativitätsförderung bei der Entwicklung von Produkten zur Blutgruppenbestimmung.
Compliance-konforme Reagenzien: Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Reagenzien, die der EU-Richtlinie 98/79/EG entsprechen und in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.
Verbessern Sie Ihre Produktion mit standardisierten Zwischenprodukten zur Blutgruppenbestimmung. Verwenden Sie Zellkulturüberstände mit humanen/murinen monoklonalen Antikörpern für Reagenzien und Geräte.
Die International Society of Blood Transfusion (ISBT) erkennt neununddreißig Hauptsysteme für die Bluttgruppenbestimmung zum Nachweis von häufig und selten vorkommenden Blutgruppenvarianten an. Die AB0- und Rh-Blutgruppensysteme sind jedoch die gebräuchlichsten. Das Grundprinzip der Blutgruppenbestimmung ist die Beobachtung einer einfachen Antigen-Antikörper-Reaktion, die zur Hämagglutination oder Verklumpung von Erythrozyten führt.
Im AB0-System wird der Phänotyp normalerweise anhand der Hämagglutinationsreaktionen der Erythrozyten einer Person mit Anti-A-, Anti-B- und Anti-AB-Antiserum bestimmt (Vorwärtsbestimmung). Das Ausbleiben einer Hämagglutination zeigt das Fehlen des spezifischen Antigens und somit einen negativen Test an. Bei der Untersuchung von Blutproben von Erwachsenen kann die AB0-Blutgruppe anhand der Reaktionen des Serums der betreffenden Person mit A- und B-Erythrozytensuspensionen bestätigt werden (Rückwärtsbestimmung).
Blutgruppenreagenzien und Testeinheiten sind auf allen Märkten hochgradig reguliert, da die Testergebnisse kein diagnostisches, sondern ein therapeutisches Ergebnis darstellen. Die Ergebnisse bestimmen, welches Spenderblut, welche Blutprodukte oder Transplantatgewebe ein Patient erhalten wird. Die Entwicklung und Herstellung regulierter Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung und Testeinheiten sind von der gleichbleibend hohen Qualität und Zuverlässigkeit der kritischen Antikörper-Rohmaterialien, Hilfschemikalien und Komponenten abhängig.
Produkte zur Blutgruppenbestimmung
Unser Angebot umfasst Fertigreagenzien und Rohstoffe für die Blutgruppenbestimmung. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Verwandte Artikel
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.
Zugehörige Protokolle
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Empfohlene Artikel
- Case Study: OEM Blood Typing
A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
- Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.