Fortfahren mit
MXPTUBVHP
VHP tubes set for Milliflex fluidic hub
The VHP tube set for the Milliflex fluidic hub is usable for pharmaceutical product analysis, bioburden testing and water monitoring.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 219.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
CHF 219.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXPFHUVHPMXPELCVHPMXPELEHUB
description
The VHP tube set for the Milliflex fluidic hub is usable for pharmaceutical product analysis, bioburden testing and water monitoring.
description
The Milliflex fluidic hub is VHP compatible. It can be used for pharmaceutical product analysis, bioburden testing, water monitoring and sterility testing.
description
-
description
-
compatibility
standard for VHP, for use with Milliflex®
compatibility
standard for VHP, for use with MILLIFLEX®
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
standard for VHP, for use with MILLIFLEX®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
input
sample type pharmaceutical(s)
pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)