Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 205.00 |
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 370.00 |
Über diesen Artikel
CHF 205.00
product line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTTTTCCCAAATCAAGAGCAATGCATCCCACACAAATGGGCAAGAATTGCAGCTGACAGAGGAATCTCCCTATCTTTGAACCTTCAGGATTTTGCAGTGATGTCAAGGTTTACACCCATGTCTTCACTCCCAAAATTTGGATTTGAGCCTCAGATCTACTATTTACTAACTCTATGATCTTTGACAAATCACTCGAATTCCTGATGCCTTAAGAATCCTTTTGTTCCTGAGCAGAGTGACACAGTCTCCTGCAGTTGAGGATCATTGATCTAGAGCATTGATTACAACGGAAGGCGTCTAAAGGATGAGGCAAAAGTGAAAGCCAGATTATGGTTGTATGTTTTTCCTGTAAGCCACCACAAACCTTTTGTGCAATGAGATAGGTGATGAATAAAGCATGGATGAATCCACGCATTAGATGAGTATGTGAAGTGGATATGGAGAGCACATAAGAACCAAGAGCAGACAGAGCCCTAAGGAAAGACCTGGCTGACCTGCCGGAAGGAAAATAGGTATTAGGAATCCTGAAAACCATACTTCAGAGGATTATGTATCAAGAAAGTTGGGGTCTAGGTG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?