Fortfahren mit
EHU019461
MISSION® esiRNA
targeting human SPRY3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 205.00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
CHF 205.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCCGAAGAGAGGTGGAGAAACCTAAAGACTGAGGAGAAGAGATCCTTTGAGCCAGATGGGGCATTAGTTCTTCTGCTTTTCTCAGCATGGATAAACCATTTCCTCAAGGATTTTCTCATGTGCCCTGAAATCCATGTAACTACAAGGGCTCCTCTTTATCACCATAAGTGCCACCCTGACTTAAAACCACTCAGAGCTAAAAAATCAAGGCAAAATGGATGCTGCGGTGACAGATGATTTTCAACAAATTCTGCCTATTGAACAGCTGCGCTCTACTCATGCTAGCAATGACTACGTGGAACGGCCTCCAGCCCCCTGTAAACAGGCCCTCTCCAGCCCTTCCCTTATTGTGCAAACCCACAAGTCTGATTGGTCTCTGGCTACCATGCCTACTTCTCTCCCCCGCAGTCTCAGCCAGTGCCATCAACTGCAGCCCTTGCCTCAGCATCTGAGCCAATCTAGCATTGCCAGCTCAATGTCCCATAGCACCACTGCCTCTGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SPRY3(10251)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AV50519EMU190551
description
targeting human SPRY3
description
affinity isolated antibody
description
targeting mouse Spry3
esiRNA cDNA target sequence
TCCGAAGAGAGGTGGAGAAACCTAAAGACTGAGGAGAAGAGATCCTTTGAGCCAGATGGGGCATTAGTTCTTCTGCTTTTCTCAGCATGGATAAACCATTTCCTCAAGGATTTTCTCATGTGCCCTGAAATCCATGTAACTACAAGGGCTCCTCTTTATCACCATAAGTGCCACCCTGACTTAAAACCACTCAGAGCTAAAAAATCAAGGCAAAATGGATGCTGCGGTGACAGATGATTTTCAACAAATTCTGCCTATTGAACAGCTGCGCTCTACTCATGCTAGCAATGACTACGTGGAACGGCCTCCAGCCCCCTGTAAACAGGCCCTCTCCAGCCCTTCCCTTATTGTGCAAACCCACAAGTCTGATTGGTCTCTGGCTACCATGCCTACTTCTCTCCCCCGCAGTCTCAGCCAGTGCCATCAACTGCAGCCCTTGCCTCAGCATCTGAGCCAATCTAGCATTGCCAGCTCAATGTCCCATAGCACCACTGCCTCTGA
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
TGGTAGCTGCCTAAGAACTTAGATTTCAGCAACAGTGAACAACTGAGATGAAAGATATGTAAAGCACAGAAGTGACTCCCCTCATAAAATGTACAAAGAGCCTGTGCTACGAACCCCTGTCAATAAGGAAAATGCTGCAATGGTGATGGCAGGGTGCAAAAGACTGCTACTAAGAGACATGAGAATTATATAGTTTCCCTCTGTAAGTAAACCCAAAATTTATCAAGGAATACAGATATTGGGGGCACTTGCTTGAAATCAAGGTGCTCCAACTTAGTTTAAGACTTCCAGACTCTATGTATCACCTCTTTTAAAGTATGCATGGATGTGTGCTGCAGGGTGAAGTAAGGAGAAGTGCATAATCATGCACAAGAGGAAGAAAGGGAATTACATGTCCCTTTATTGGAAATATACTGCAGAAATATATGCCACAAAGTATTTATTGGCTATGAAACTTCCTGAGGTGTATTGACATTGGGTTGCACACAGCCACATACCTTCACTTACATCTCC
Gene Information
human ... SPRY3(10251)
Gene Information
human ... SPRY3(10251)
Gene Information
mouse ... SPRY3(236576), Spry3(236576)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168939
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
product line
MISSION®
product line
-
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)