Fortfahren mit
EHU080751
MISSION® esiRNA
targeting human MON2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 205.00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
CHF 205.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAAATACCTGGGCACAAGTAATTGCCTTATACCCAACTTTAGTAGAATGCATCACCTGTTCTTCTTCAGAAGTCTGTTCTGCACTTAAAGAGGCACTAGTTCCTTTTAAGGATTTCATGCAGCCACCAGCATCCAGAGTTCAAAATGGAGAATCTTGACCGGCTACAATATATTTGAAAGCAGGAAGATAGTCTAAAAAATGTTTGCTCCTAATTGAGTCTTCTGTGAGAAGGACATTTCTTACTGCAGATAATTCTTGGCAGCTGTTGTTGGCCTCCTTTAAATTCTACTTACCTGAGTTCAGTAATTCATATTACAGGCTTGCACATCAACAAAGGCTCCTGAATGAACAGCAGTGTAAGGCTTTAATAAATTAAACTGATGGGAGGGATAATTAACACTACAGTATACATGCTACCATATCTCCAGTTGGTGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MON2(23041)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA038697HPA057607EMU002601
description
targeting human MON2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Mon2
Ensembl | human accession no.
ENSG00000061987
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Gene Information
human ... MON2(23041)
Gene Information
human ... MON2(23041)
Gene Information
human ... MON2(23041)
Gene Information
mouse ... MON2(67074), Mon2(67074)
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAAATACCTGGGCACAAGTAATTGCCTTATACCCAACTTTAGTAGAATGCATCACCTGTTCTTCTTCAGAAGTCTGTTCTGCACTTAAAGAGGCACTAGTTCCTTTTAAGGATTTCATGCAGCCACCAGCATCCAGAGTTCAAAATGGAGAATCTTGACCGGCTACAATATATTTGAAAGCAGGAAGATAGTCTAAAAAATGTTTGCTCCTAATTGAGTCTTCTGTGAGAAGGACATTTCTTACTGCAGATAATTCTTGGCAGCTGTTGTTGGCCTCCTTTAAATTCTACTTACCTGAGTTCAGTAATTCATATTACAGGCTTGCACATCAACAAAGGCTCCTGAATGAACAGCAGTGTAAGGCTTTAATAAATTAAACTGATGGGAGGGATAATTAACACTACAGTATACATGCTACCATATCTCCAGTTGGTGA
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
GCAATGGATATGGCCTATGGAAATAATAAGGAGCCATCTCTCTTTGCTGTTGCCAAACTATTAGAAACTGGTCTTGTTAATATGCACAGGATAGAGATTTTATGGAGACCTCTGACTGGCCATCTACTTGAGGTCTGCCAGCATCCAAACTCTCGGATGCGGGAGTGGGGAGCAGAAGCTTTGACGTCACTCATTAGAGCGGGGCTGACGTTCAGCCATGAGCCTCCACTTCCACAGAACCAGAGACTACAGCTGCTTTTATTGAACCCATTAAAAGAGATGTCCAATATTAACCATCCAGATATTCGACTCAAGCAATTAGAATGTGTGTTGCAGATTCTGCAAAGCCAGGGAGACAGTCTTGGGCCTGGGTGGCCGTTAGTTCTTGGAGTCATGGGAGCAAT
NCBI accession no.
NM_015026
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_153395
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)