Fortfahren mit
EHU123761
MISSION® esiRNA
targeting human ERLIN2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 205.00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
CHF 205.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGGACTAGTGGTGGTGTGATGATCTACTTTGACAGAATTGAAGTGGTGAACTTCCTGGTCCCGAACGCAGTGTATGATATAGTGAAGAACTATACTGCTGACTATGACAAGGCCCTCATCTTCAACAAGATCCACCACGAACTGAACCAGTTCTGCAGTGTGCACACGCTTCAAGAGGTCTACATTGAGCTGTTTGATCAGATTGATGAAAATCTCAAACTGGCTTTGCAACAGGACCTGACCTCCATGGCCCCTGGGCTGGTCATTCAAGCTGTGCGGGTAACAAAGCCCAACATACCAGAGGCAATCCGCAGAAACTACGAGTTGATGGAAAGTGAGAAGACAAAGCTTCTCATTGCCGCCCAGAAACAGAAGGTGGTGGAAAAGGAAGCAGAGACAGAGCG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ERLIN2(11160)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA002025EMU014191
description
targeting human ERLIN2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
targeting mouse Erlin2
esiRNA cDNA target sequence
TGGGACTAGTGGTGGTGTGATGATCTACTTTGACAGAATTGAAGTGGTGAACTTCCTGGTCCCGAACGCAGTGTATGATATAGTGAAGAACTATACTGCTGACTATGACAAGGCCCTCATCTTCAACAAGATCCACCACGAACTGAACCAGTTCTGCAGTGTGCACACGCTTCAAGAGGTCTACATTGAGCTGTTTGATCAGATTGATGAAAATCTCAAACTGGCTTTGCAACAGGACCTGACCTCCATGGCCCCTGGGCTGGTCATTCAAGCTGTGCGGGTAACAAAGCCCAACATACCAGAGGCAATCCGCAGAAACTACGAGTTGATGGAAAGTGAGAAGACAAAGCTTCTCATTGCCGCCCAGAAACAGAAGGTGGTGGAAAAGGAAGCAGAGACAGAGCG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
ATCTCATGCTCCCGTTCATCACATCCTATAAGTCTGTACAGACCACTCTCCAAACTGATGAAGTGAAGAACGTACCATGTGGAACCAGTGGTGGTGTGATGATCTACTTTGACAGAATTGAAGTGGTGAACTTCCTGGTCCCAAATGCAGTGTATGATATAGTGAAGAACTATACTGCAGACTATGACAAGGCCCTCATCTTCAACAAGATCCATCATGAGCTTAACCAGTTCTGCAGCGTTCATACTCTTCAGGAAGTCTATATCGAGCTGTTTGATCAAATTGATGAAAACCTCAAGTTGGCTTTGCAGCAGGACCTGACTTCCATGGCCCCTGGGCTGGTTATCCAAGCTGTGCGAGTGACAAAGCCCAATATACCTGAGGCAATCCGCAGGAACTATGAGCTGATGGAAAGCGAGAAGACGAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000147475
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Gene Information
human ... ERLIN2(11160)
Gene Information
human ... ERLIN2(11160)
Gene Information
mouse ... ERLIN2(244373), Erlin2(244373)
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_001003790
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_153592
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)