HPLC-Säulen
Supelco® HPLC- und UHPLC-Säulen erfüllen die heutigen Anforderungen an schnelle U/HPLC-, LC-MS- und Biopolymertrennung sowie regulierte Pharmakopöen und Behördenmethoden in verschiedenen Branchen. Supelco® HPLC-Produkte sind erhältlich mit Fused-Core® Partikeltechnologie, monolithisches Siliziumdioxid, und vollständig poröse Partikel, einschließlich ultrareines Siliziumdioxid. Darüber hinaus sind poröse graphitische Kohlenstoffpartikel (PGC) und polymere Partikel für eine hohe pH-Stabilität erhältlich.
Products
Poröse graphitische Kohlenstoff (PGC)-Partikel
Poröse graphitische Kohlenstoff (PGC)-Säulen, wie die Supel™ Carbon LC Säule, bieten einzigartige chromatographische Eigenschaften, die von Säulen mit Kieselgelpartikeln nicht erreicht werden. Der gesamte pH-Bereich kann genutzt werden, ebenso wie hohe Temperaturen (> 200 °C), was Chromatographen neue Möglichkeiten eröffnet.
Superficially porous silica particles (SPP)/Fused Core® Technology
Superficially porous silica columns deliver higher speed and efficiency than fully porous particles of the same size. Fused-Core® HPLC-Säulen wie Ascentis® Express und BIOshell™ können jedes HPLC-System in ein schnelles HPLC-Arbeitspferd mit maximaler Geschwindigkeit und Leistung verwandeln.
Monolithisches Siliziumdioxid
- Monolithische HPLC-Säulen auf Siliziumdioxidbasis wie Chromolith® HPLC-Säulen ermöglichen schnelle Trennungen bei sehr niedrigem Säulengegendruck mit hoher Matrixtoleranz und verlängerter Säulenlebensdauer, was sie zu idealen Produkten für hohe Durchsätze und kosteneffiziente Analysen von matrixreichen Proben macht.
- Chromolith® HPLC-Säulen werden aus monolithischem Siliziumdioxid mit einer bimodalen Porenstruktur mit 2 µm Makroporen und 13 nm Mesoporen hergestellt. Diese Struktur führt zu verschiedenen entscheidenden Vorteilen der Säule.
- Chromolith® WP-Säulen sind weitporige (300 Å) monolithische Silika-Säulen, die aus einem einzigen kontinuierlichen Stab aus hochreinem, porösem Silika bestehen. Diese Säulen haben sich im Vergleich zu konventionellen Säulen als sehr leistungsfähig erwiesen und bieten eine gleichbleibende Leistung über eine längere Lebensdauer. Neben verschiedenen RP-Phasen sind auch eine Protein-A-Affinitätssäule und eine Epoxysäule erhältlich, die kundenspezifische Modifikationen ermöglichen.
Vollporöse Kieselsäurepartikel (FPP) Typ B (hochreine Kieselsäure)
- Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-Säulen eignen sich am besten für die peak-tailing-freie Trennung von basischen, neutralen und metallchelatbildenden Proben. Ihre überlegene Leistung und Stabilität ermöglichen maximale Flexibilität bei der Methodenentwicklung mit erweiterter pH-Stabilität.
- Discovery® HPLC-Säulen sind effizient für die Analyse von Biomolekülen und kleinen Molekülen. Diese Säulen verfügen über polare und unpolare Bindungen mit einzigartigen Retentions-, Selektivitäts- und No-Bleed-Eigenschaften für LC-MS-Anwendungen.
- Die Ascentis® gebundenen Phasen verfügen über eine breite Selektivität. Silica vom Typ B macht die Säule inert, stabil und reproduzierbar. Die hohe Oberfläche der Kieselsäure ist für präparative Beladungskapazität geeignet.
- SeQuant® HILIC HPLC-Säulen (hydrophile Interaktionsflüssigkeitschromatographie) tragen dicht gebundene, zwitterionische funktionelle Gruppen. Diese HILIC-Säulen sind in einer Vielzahl von Längen, Partikelgrößen und Porendimensionen erhältlich und zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Reproduzierbarkeit und Robustheit aus.
- Sepax® HPLC-Säulen sind hochporöse Säulen auf Kieselgelbasis, die hauptsächlich für die Peptid- und Proteinanalyse verwendet werden.
Vollständig poröse Kieselsäurepartikel (FPP) Typ A (konventionelle Kieselsäure)
- Supelcosil® HPLC-Säulen auf Silica-Basis verfügen über eine breite Palette an chemischen Bindungsphasen, wobei die Partikelgrößen und Säulenkonfigurationen von Mikrobohrungen bis zum präparativen Maßstab reichen. Diese Säulen zeigen große Effizienz für polare, unpolare und geladene Analyten.
- LiChrospher® und Superspher® HPLC-Säulen sind äußerst vielseitig und zuverlässig und haben sich in Tausenden von etablierten HPLC-Methoden bewährt.
- LiChrosorb® HPLC-Säulen sind mit unregelmäßigen Silicapartikeln gepackt, die von 5 µm im analytischen Maßstab bis zu großen Partikeln im Produktionsmaßstab reichen.
- TSKgel® HPLC- und UHPLC-Säulen sind erhältlich für Gelfiltration, Gelpermeation, Ionenaustausch, Reversed-Phase, hydrophobe Interaktion, hydrophile Interaktion, und Affinitätschromatographie. (nur in den USA und Europa erhältlich)
Voll-poröse polymere Partikel
- apHera™ Umkehrphasen- und Amino-HPLC-Säulen sind im pH-Bereich von 2-12 stabil und können mit alkalischen Lösungen gewaschen werden. Sie sind ideal für die Analyse von Peptiden, kleinen Proteinen, Kohlenhydraten, polaren Arzneimitteln und organischen Säuren.
- Supelcogel® HPLC-Säulen sind mit Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer (PS-DVB) gepackt und dadurch chemisch stabil. Die zwei Varianten des PS-DVB-Copolymers (6% und 8% vernetzt) maximieren den Trennungsprozess der Proben.
- Hamilton Polymeric Reversed Phase HPLC Säulen sind extrem inert, effizient und langlebig, mit einer hohen mechanischen und thermischen Stabilität.
- TSKgel® HPLC- und UHPLC-Säulen sind für die Trennung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen erhältlich. Die Säulen, die Silika- und Methacrylatpartikel mit unterschiedlichen Porengrößen enthalten, können Analyten mit einem breiten Spektrum an Molekulargewichten aufnehmen. (nur in den USA und Europa erhältlich)
Chirale HPLC-Säulen
Wir haben eine breite Palette von chiralen HPLC-Säulen für verschiedene Anwendungen.
- Astec CYCLOBOND™ Chirale Säulen haben gebundene Cyclodextrinphasen, die eine selektive chemische Trennung von organischen Molekülen ermöglichen.
- Astec CHIROBIOTICTM Chirale Säulen basieren auf makrozyklischen Glykoproteinen, die an hochreine Kieselgele gebunden sind und für chirale LC-MS-Anwendungen zur Verfügung stehen.
- Astec Cellulose DMP Chirale Säulen mit kugelförmigem, hochreinem, porösem Siliziumdioxid, beschichtet mit DMPC (3,5-Dimethylphenylcarbamat); kann ein breites Spektrum an chiralen Verbindungen unter Normalphasen-, polar-organischen und SFC-Bedingungen trennen.
- Astec Copper Ligand Exchange Chiral Säulen sind vorteilhaft für die Trennung von Hydroxysäuren, Aminosäuren, bifunktionellen Racematen und anderen Aminen.
Verwandte Ressourcen
- Flyer: Ascentis® Express 120 Å C18 pH+ U/HPLC Columns
The Ascentis® Express 120 Å C18 pH+ U/HPLC column is built on the reliable Fused-Core® particle technology, enhancing speed and efficiency. It features surface-modified organo-silane technology that provides alkaline resistance, ensuring excellent stability in high pH environments.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/660/486/trypsin-cleaved-proteins-capillary-columns-wp14380en-ms.pdf
This study employs a Two-Dimensional Liquid Chromatography (2D-LC) approach, utilizing both Reversed-Phase Liquid Chromatography (RPLC) and Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (ZIC®-HILIC), combined with Time-of-Flight Mass Spectrometry (TOF-MS) detection, to analyze trypsin-cleaved proteins including Bovine Serum Albumin (BSA), cytochrome C, and ovalbumin.
- Flyer: Purospher® STAR RP-18 endcapped, 2 µm Capillary Columns
Best in Class C18 phase for excellent peak symmetry, performance and pH stability.
- Flyer: Ascentis® Express PCS Phenyl-Hexyl, 2.7 µm U/HPLC Columns
The Ascentis® Express 90 Å PCS Phenyl-Hexyl 2.7 µm U/HPLC column offers an alternative selectivity in comparison to C18 columns including PCS-C18 providing benefits for the separation of basic aromatic compounds with improved peak shape.
- Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
- Flyer: SeQuant® ZIC®-HILIC and ZIC®-cHILIC Capillary Columns
SeQuant® ZIC®-HILIC and ZIC®-cHILIC columns are high-performance tools designed for separating polar hydrophilic compounds under hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) conditions.
- Brochure: HPLC Column Selection Guide
The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
- Brochure: HPLC Method Development Guide
High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
- Brochure: Ascentis® Express Columns
Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
- Brochure: BIOshell™ Columns
The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
- Brochure: Chromolith® HPLC Columns
To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Purospher STAR Columns
The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
- Brochure: Chiral HPLC Columns
Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
- Brochure: HPLC Accessories
The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
- Brochure: Discovery Bio Columns
Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
- Brochure: LC-MS Resource Guide
In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
- Brochure: LC-MS Contaminants
In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
- Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
- Application Guide: Drug of Abuse
Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
- HPLC Method Transfer Calculator
Easily transfer a method between HPLC columns, (scale between microbore through preparative range), based on the 2 column dimensions and current method conditions.
- Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
- Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
- Flyer: Supel™ Carbon LC Capillary UHPLC Columns
Superior separation of challenging compounds at the capillary scale.
- White Paper: Retention Behavior of Mono- and Disaccharides on a Supel™ Carbon LC column
PGC LC-MS-based profiling of mono- and disaccharides.
*Tosoh Bioscience Säulen sind in den folgenden Ländern erhältlich:
| Albanien Andorra Argentinien Armenien Österreich Aserbaidschan Afghanistan Algerien Albanien Armenien Aserbaidschan Belarus Belgien Belize Bolivien Bosnien & Herzegowina Brasilien Bulgarien Bahrain Belarus Bosnien-Herz Botswana Burkina-Faso Kanada |
Chile Kolumbien Costa Rica Kroatien Kuba Dominikanische Republik Zypern Tschechien Cameron Zentralafr. Rep Tschad Kongo Kongo dem. Rep. Kroatien Dänemark Dschibuti Ecuador Ägypten El Salvador Eritrea Äthiopien Estland Finnland Frankreich Französisch-Guayana |
Georgien Deutschland Griechenland Gabun Georgien Ghana Guatemala Guyana Haiti Honduras Ungarn Island Irland Italien Irak Israel Kasachstan Kosovo Kasachstan Kenia Kosovo Kuwait Kirgisistan Libanon |
Libyen Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Madagaskar Malawi Malta Mauretanien Mauritius Mexiko Moldawien Monaco Montenegro Moldawien Mongolei Marokko Mosambik Nicaragua Nigeria Niederlande Nordmazedonien (früher Mazedonien) Norwegen |
Oman Panama Paraguay Peru Polen Portugal Puerto Rico Qatar Russland Ruanda Rumänien Russland San Marino Serbien Slowakei Slowenien Spanien Schweden Schweiz Saudi Arabien Senegal Serbien Serbien-Montenegro Südafrika |
Surinam Tadschikistan Tansania Togo Tunesien Türkei Ukraine Uruguay Turkmenistan Vereinigtes Königreich (UK) Vereinigte Staaten von Amerika Uganda Ukraine Utd.Arab.Emir. Usbekistan Vatikanstadt Venezuela Jemen Sambia Simbabwe |