Merck
HomeProdukteWerkstoffwissenschaftElektronische MaterialienAnorganische & metallische Nanomaterialien
Anorganische & metallische Nanomaterialien
Computerabbildung eines kugelförmigen Goldnanopartikels, das durch einen abstrakten Hintergrund schwebt.
Nanomaterialien sind definiert als Partikel, bei denen eine ihrer Abmessungen ≤ 100 nm ist. Nanopartikel haben ein hohes Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis, was eine unglaubliche Menge an Ladung auf der Oberfläche ermöglicht. Unsere anorganischen und metallischen Nanomaterialien werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Sensoren und Solarzellen bis hin zu biomedizinischen Anwendungen. Unsere Nanomaterialien sind in einer Vielzahl von Größen und Formen erhältlich, z. B. als Nanostäbchen, Nanokügelchen und Nanohörner, sowie als Formulierungen/Dispersionen, darunter Nanopulver, -pasten und -suspensionen. Darüber hinaus verfügen wir über funktionalisierte Nanopartikel und Nanopartikel-Kits, die auf fortschrittliche Anwendungen ausgerichtet sind. Nutzen Sie das Potenzial dieser leistungsstarken Materialien für Ihre Forschung.
Anorganische & metallische Nanomaterialien-Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 648
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 648
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Anorganische Nanopartikel
Anorganische Nanopartikel sind ungiftig und biokompatibel, hydrophil und im Vergleich zu organischen Materialien sehr stabil. Wir bieten eine Vielzahl anorganischer Nanopartikel an, um Ihre Forschung zu unterstützen, darunter Kieselsäure-, Fluoreszenz- und Nanodiamant-Nanopartikel.
  • Unsere Kieselsäureprodukte sind in einer Vielzahl von Modifikationen erhältlich, um Ihren Forschungsanforderungen zu entsprechen. wir bieten ultrastabile Fluoreszenz auf mesoporen, nicht-porösen oder funktionalisierten Oberflächen in einer großen Auswahl an Größen. 
  • Wir bieten fluoreszierende Nanopartikel an, wie z. B. konjugierte Polymer-Nanopartikel, die aus einem Kern aus lichtemittierendem Halbleiterpolymer (LEP) bestehen, der in einem biokompatiblen Tensid verkapselt ist. Ihre erhöhte Stabilität macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die multimodale MRT zur Zellbildgebung.
Metallische Nanopartikel
Wenn metallische Nanopartikel (z. B. Gold , Silber , Eisen) mit ausgewählten chemischen Funktionsgruppen vorbereitet und modifiziert werden, bieten sie eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Sensorik, Batterien, Diagnostikund Therapeutik.
Gold- und Eisenoxid-Kits
Profitieren Sie von den einzigartigen optischen und biokompatiblen Eigenschaften unserer Goldnanopartikel, Goldnanopartikel in Seeigelform und Eisenoxidnanopartikel ohne aufwändige Syntheseschritte. Wir bieten mit Maleimid und N-Hydroxysuccinimid (NHS) funktionalisierte Kits für die Konjugation von Oligos, Antikörpern, Proteinen und Peptiden in einem Schritt an. Unsere Gold-Nanopartikel können für die Bildgebung, die photothermische Therapie und den Wirkstofftransport, für den Nachweis von Biomarkern und für Immunassays (einschließlich Lateral-Flow-Assays) eingesetzt werden. Unsere Eisenoxid-Nanopartikel eignen sich optimal für die Trennung von Zellen und Biomolekülen, Gentransport, Wirkstofffreisetzung, Magnetresonanztomographie (MRT) und Hyperthermie-Anwendungen.
Zugehörige Produktressourcen