- Asymmetric total synthesis of (-)-leuconoxine via chiral phosphoric acid catalyzed desymmetrization of a prochiral diester.
Asymmetric total synthesis of (-)-leuconoxine via chiral phosphoric acid catalyzed desymmetrization of a prochiral diester.
Organic letters (2014-12-20)
Kazuhiro Higuchi, Shin Suzuki, Reeko Ueda, Norifumi Oshima, Emiko Kobayashi, Masanori Tayu, Tomomi Kawasaki
PMID25522825
ZUSAMMENFASSUNG
The asymmetric total synthesis of (-)-leuconoxine has been achieved. The desymmetrization of a prochiral diester using a chiral phosphoric acid catalyst produced a highly enantioenriched lactam with excellent yield. The ring construction featuring an intramolecular N-acyliminium cyclization and the one-step pyrrolidone formation using Bestmann's ylide was successfully accomplished.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, 85.0-88.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure -Lösung, suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure -Lösung, suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure -Lösung, suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.