Merck
LCWG02500
Filtri a membrana in PTFE con pori da 10,0 μm
greener alternative
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
Sinonimo/i:
Mitex Membrane Filter
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
PTFE membrane
gridded
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
130 μm
Colore
white
Matrice
Mitex
Dimensione pori
10.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.03 bar, air with methanol at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: LCWG
Filter Type: Screen filter
Mitex PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex membrane is hydrophobic.
Features & Benefits:
•Broad chemical compatibility
•Biologically and chemically inert
•Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)
Applications:
Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
Analyzing hydraulic fluids
Note legali
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Find analytical tools for air and fluid particle contamination monitoring in industrial environments.
Contatta l'Assistenza Tecnica