Nome del prodotto
Glibenclamide, meets USP testing specifications
InChI key
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNH2(3757), KCNJ11(3767)
rat ... Kcnj1(24521)
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica