Merck
Colonne HPLC personalizzate
Scopri la nostra gamma di colonne HPLC e UHPLC per un processo di separazione più efficiente
Offriamo un’ampia selezione di colonne HPLC per l’analisi sia di molecole piccole che grandi, ciascuna progettata per ottimizzare le vostre separazioni U/HPLC e LC-MS in termini di ritenzione, risoluzione e selettività, nonché per ridurre i tempi di sviluppo dei metodi. Oltre alla nostra vasta offerta standard, forniamo colonne HPLC personalizzate, realizzate su misura per soddisfare le vostre specifiche esigenze analitiche.
Le nostre linee di prodotti includono le colonne Ascentis® Express, BIOshell™, Discovery®, Purospher®, Astec® Chiral e altre, che offrono dimensioni delle colonne personalizzabili per tutte le composizioni chimiche delle fasi e le dimensioni delle particelle disponibili.
Inoltre, le colonne Purospher® e Purospher® STAR, LiChrospher®, Superspher®, LiChrosorb® e ChiraDex® sono disponibili in una varietà di configurazioni hardware, tra cui le colonne pronte all’uso Hibar® HR e le cartucce LiChroCART® con supporti manu-CART®. Clicca qui per saperne di più sulla gamma di colonne e sulle opzioni hardware che offriamo.
Colonne Ascentis® Express
Le colonne HPLC e UHPLC Ascentis® Express sono dotate della sofisticata tecnologia delle particelle Fused-Core®, che garantisce prestazioni migliorate, tra cui separazioni ad alta risoluzione e tempi di analisi più rapidi. Queste colonne offrono una maggiore sensibilità e produttività, rendendole adatte sia alla separazione di molecole piccole che di molecole grandi. Il loro design unico riduce la lunghezza del percorso di diffusione, garantendo picchi più nitidi e una risoluzione più elevata, caratteristiche particolarmente utili per miscele complesse e applicazioni ad alta produttività.
Le colonne HPLC e UHPLC BIOshell™ sono ottimizzate per separazioni efficienti e rapide di biomolecole. Queste colonne utilizzano particelle superficialmente porose (SPP) con diametri dei pori fino a 1000 Å per separare efficacemente biomolecole di grandi dimensioni, come gli anticorpi monoclonali e le proteine complesse. Le colonne BIOshell™ offrono una forma dei picchi, una risoluzione e una sensibilità superiori, rendendole ideali per la proteomica ad alte prestazioni e la scoperta di farmaci bioterapici.
Le colonne HPLC e UHPLC Purospher® STAR, realizzate in silice ultrapura al 99,999%, garantiscono prestazioni ottimali in un ampio intervallo di pH (da 1,5 a 10,5). Queste colonne garantiscono una simmetria dei picchi costante, rendendole adatte alla separazione di un’ampia gamma di sostanze chimiche, comprese quelle basiche, neutre e chelanti dei metalli. Sono ideali per separazioni cromatografiche ad alta produttività, affidabili e riproducibili grazie alla loro eccezionale stabilità in fasi mobili acquose al 100%.
Le colonne HPLC Discovery® offrono un’ampia gamma di fasi stazionarie, progettate per garantire diversi livelli di selettività e consentire uno sviluppo efficiente dei metodi. Progettate per l’analisi farmaceutica, sono adatte anche a un’ampia gamma di applicazioni HPLC in fase inversa, garantendo prestazioni eccellenti e riproducibilità anche con matrici di campioni complesse. La gamma Discovery® comprende fasi stazionarie quali C18, C8, ciano e pentafluorofenilpropile (F5), studiate appositamente per separazioni complesse e per ottenere forme di picco eccezionali con elevata sensibilità.
Le colonne Discovery® BIO sono progettate per una separazione efficace di proteine, peptidi e piccole biomolecole nell'HPLC a fase inversa. Queste colonne presentano pori di ampio diametro e tre composizioni chimiche della fase uniche (C18, C8 e C5), garantendo selettività, stabilità e riproducibilità senza pari. La loro chimica superficiale inerte e a basso bleeding le rende ideali per applicazioni LC-MS sensibili, con prestazioni costanti sia su scala analitica che preparativa.
Le colonne HPLC Ascentis® sono progettate per garantire la massima efficienza, ritenzione e selettività, il che le rende estremamente utili per la separazione di piccole molecole. Queste colonne utilizzano silice di tipo B ad alta purezza, per garantire inertezza, ripetibilità e stabilità in una vasta gamma di applicazioni. Grazie all’ampia gamma di composizioni chimiche della fase legante, le colonne Ascentis® producono risultati costanti e di alta qualità, anche nelle analisi più sensibili a livelli di traccia.
Le colonne HPLC LiChrospher® sono disponibili in una varietà di composizioni chimiche della fase legante su particelle sferiche di silice di tipo A, comprese modifiche polari e non polari, il che le rende adatte a un’ampia gamma di applicazioni. Queste colonne hanno dimostrato la loro idoneità in migliaia di applicazioni e metodi convalidati.
Grazie all’utilizzo di particelle sferiche di silice da 4 µm, che consentono di ottenere circa 100.000 piatti teorici per metro, le colonne HPLC Superspher® sono progettate per garantire un’elevata efficienza di separazione per le particelle di silice di tipo A. Queste colonne sono particolarmente adatte per analisi complesse di miscele che richiedono un’elevata capacità di picco. L'ampia gamma di possibili modifiche, che include derivati non polari (RP-8, RP-18) e polari (Si 60), garantisce adattabilità e separazioni precise in una varietà di applicazioni.
Da decenni, le colonne HPLC LiChrosorb® rappresentano un punto di riferimento nelle separazioni cromatografiche. Queste colonne utilizzano particelle di silice porose e irregolari (Tipo A) con diametri di 5 µm e 10 µm per ottenere separazioni uniformi e riproducibili in diverse applicazioni. Le colonne LiChrosorb® sono disponibili in una vasta gamma di varianti, tra cui fasi non polari (RP-8, RP-18) e polari (Si 60, Si 100), che le rendono adatte sia alla cromatografia in fase normale che a quella in fase inversa.
Le colonne HPLC SUPELCOSIL™ sono dotate di fasi stazionarie a base di silice di alta qualità (Tipo A) e sono disponibili in una vasta gamma di composizioni chimiche, dimensioni delle particelle e configurazioni. Queste colonne sono regolarmente citate nei metodi standardizzati e rappresentano quindi una scelta affidabile sia per le applicazioni HPLC di routine che per quelle specializzate.
Le colonne HPLC CHIROBIOTIC® sono progettate con glicoproteine macrocicliche legate covalentemente su gel di silice ad alta purezza per garantire una stabilità e una selettività eccezionali nelle separazioni chirali. Queste colonne eccellono nella separazione degli enantiomeri utilizzando diverse modalità di fase mobile, tra cui la fase inversa e la fase normale, rendendole una soluzione versatile per analisi chirali complesse nei settori farmaceutico, ambientale e alimentare.
Grazie all’utilizzo di fasi legate alla ciclodestrina per la formazione di complessi di inclusione con un’ampia gamma di composti organici, le colonne CYCLOBOND™ sono specificamente progettate per le separazioni chirali. Offrendo separazioni ad alte prestazioni e ripetibili, con maggiore selettività e stabilità, queste colonne sono ideali per la risoluzione degli enantiomeri nei prodotti farmaceutici e in altre applicazioni chirali.
Realizzate con particelle di carbonio grafitico poroso (PGC), le colonne HPLC Supel™ Carbon LC offrono una stabilità senza pari a livelli di pH estremi (1–14) e a temperature fino a 250 °C. Queste colonne sono ideali per la conservazione e la separazione di sostanze chimiche polari in condizioni di fase inversa, grazie a un innovativo meccanismo denominato “Polar Retention Effect on Graphite” (PREG) che consente una separazione efficace degli analiti difficili.
Componenti per colonne — Cartucce, supporti per cartucce e colonne pronte all’uso
Per garantire la massima flessibilità nelle vostre applicazioni HPLC, le nostre colonne Purospher® e Purospher® STAR, insieme alle colonne HPLC LiChrospher®, Superspher®, LiChrosorb® e ChiraDex®, sono disponibili con una vasta gamma di opzioni hardware. Inoltre, le colonne UHPLC Purospher® STAR da 2 µm e 3 µm sono dotate di hardware per colonne Hibar® HR, che garantisce una stabilità di pressione fino a 1000 bar.
Le cartucce LiChroCART® offrono un’eccezionale flessibilità nella personalizzazione delle dimensioni delle colonne per soddisfare le vostre esigenze analitiche. Progettate per essere compatibili con i raccordi terminali riutilizzabili manu-CART® di Merck, consentono di regolare in modo rapido e semplice la lunghezza e il diametro interno delle cartucce.
La sostituzione delle cartucce LiChroCART® è semplicissima, poiché i supporti per cartucce manu-CART® rimangono al loro posto, eliminando la necessità di scollegare i raccordi capillari. Il passaggio tra le lunghezze di 75 mm, 125 mm, 150 mm e 250 mm avviene senza soluzione di continuità. Inoltre, è possibile modificare facilmente il diametro interno (4,6 mm, 4 mm, 3 mm o 2 mm) per adattarlo alla propria applicazione in pochi minuti. I raccordi terminali sono progettati per consentire la sigillatura manuale delle cartucce LiChroCART® a pressioni di esercizio standard (fino a 250 bar) senza l’uso di attrezzi; solo a pressioni più elevate potrebbe essere necessario un ulteriore serraggio con una chiave. Il supporto manuCART® consente l’integrazione diretta delle colonne di guardia LiChroCART® 4-4 senza la necessità di un supporto aggiuntivo per la precolonna.
Hibar® RT è una colonna HPLC convenzionale, pronta all’uso, dotata di estremità filettate per il collegamento di riduttori per connessioni capillari.
Le precolonne vengono generalmente collegate alla colonna principale tramite capillari. Quando la colonna è esaurita, può essere ricaricata (purché gli eluenti aggressivi non abbiano causato corrosione o danneggiato le filettature) oppure smaltita. Tuttavia, la ricarica della colonna senza la revisione dei tubi pone delle difficoltà in termini di Buone Pratiche di Laboratorio (GLP), poiché ogni colonna ha una storia unica e richiede un pretrattamento diverso per ogni nuova applicazione.
Le colonne UHPLC Purospher® STAR da 2 µm e 3 µm sono disponibili con l’hardware per colonne Hibar® HR, che garantisce una stabilità di pressione fino a 1000 bar.
Le colonne UHPLC Purospher® STAR da 2 µm e 3 µm sono disponibili con l'hardware per colonne Hibar® HR, che garantisce una stabilità di pressione fino a 1000 bar.