Nástroj pro extrakci gelu x-tracta
Purifikace DNA po excizi pásů:
Po vyříznutí požadovaného pásu z gelu pomocí nástroje x-tracta doporučujeme použít nástroj GenElute™ Gel Extraction Kit (NA1111) k navázání a eluci DNA.
GenElute™ Gel Extraction Kit (NA1111)
Sada pro gelovou extrakci GenElute™ (NA1111)Sada GenElute™ Gel Extraction Kit je určena k rychlé purifikaci lineárních a plazmidových fragmentů DNA ze standardních nebo nízko tlejících agarózových gelů nebo polyakrylamidových gelů. Typická výtěžnost DNA je až 80 %.
Každá kolona může vázat až 10 μg DNA z až 3,5 g agarosového plátku.
Izolovaná DNA je vhodná pro řadu následných aplikací, jako je automatické sekvenování DNA, PCR, restrikční štěpení, klonování a značení.