Mikrobiom
Das Mikrobiom bezieht sich auf die kollektiven Genome oder das genetische Material aller Mikroben in einer bestimmten Umgebung, der sogenannten Mikrobiota. Das menschliche Mikrobiom beschreibt das gesammelte Mikrobiom des menschlichen Körpers, das sich vor allem im Darm befindet und von Mensch zu Mensch und an verschiedenen anatomischen Stellen stark variiert. Zu den Faktoren, die das Mikrobiom beeinflussen können, gehören Ernährung, Lebensstil, Genetik, anatomische Stellen, Antibiotika und Krankheitserreger.
Produkte
Mikrobiom-Forschung
Im aufstrebenden Bereich der Mikrobiom-Forschung stehen Wissenschaftler vor der Herausforderung, unbekannte Mikroben zu identifizieren und zu charakterisieren, deren Isolierung, Kultivierung und Untersuchung schwierig sein kann. Die Anwendung von Mikrobiomanalysen beim Menschen, bei Tieren und in der Umwelt hat das Potenzial, zur Entdeckung neuer therapeutischer und natürlicher Produkte zu führen. Unsere Wissenschaftler entwickeln neue Lösungen, die Sie bei der Kultivierung und/oder Identifizierung von Mikroben zur Charakterisierung mikrobieller Gemeinschaften unterstützen.
Um die Entdeckung neuer Mikroben zu ermöglichen, bieten wir:
- MetaPolyzme für den Verdau schwieriger Mikroben und die Isolierung der gesamten DNA
- DNA-freie Enzyme für kontaminationsfreie Analysen
- Antikörper hochspezifisch für Bakterien und bakterielle Bestandteile
- Individuelle DNA-Standards und inaktivierte Bakterien zur Vermeidung von Verzerrungen und Erhöhung der Reproduzierbarkeit
Microbial Media
Mikroorganismen haben unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse, unterschiedliche Stoffwechselvorgänge, werden durch verschiedene Verbindungen gehemmt, und können oft nur mit spezifischen Indikatorsystemen nachgewiesen werden. Selektive Medien erlauben das Wachstum nur bestimmter Arten oder Stämme mit spezifischen Eigenschaften, während nicht-selektive Nährmedien das Wachstum einer breiten Palette von Organismen fördern. Medien mit einem Differenzierungssystem können verwendet werden, um Mikroorganismen zu identifizieren oder zumindest voneinander zu unterscheiden. Für die Charakterisierung mikrobieller Gemeinschaften und die DNA-Präparation bieten wir eine breite Palette von Mikrobenmedien und Rohmaterialien.
Mikrobiom-Standards
Die Next Generation Sequencing (NGS)-Technologie hat die Sequenzierung von mikrobieller DNA in großen Mengen ermöglicht und damit die Analyse komplexer Mikrobiom-Proben.Um Verzerrungen zu vermeiden und Reproduzierbarkeit in der Mikrobiomanalyse zu erreichen, ist Standardisierung entscheidend. Standardisierung ist der Schlüssel für die Zukunft der Mikrobiom- und Metagenomforschung, die genaue und valide Daten erzeugen kann.
Wir bieten eine wachsende Liste individueller mikrobieller DNA und inaktivierter Bakterien-Mikrobiom-Standards an, die für PCR, Sequenzierung und NGS geeignet sind. Diese praktischen, gebrauchsfertigen individuellen Standards bieten einen Mehrwert, indem sie eine spezifische, maßgeschneiderte Kontrolle ermöglichen. Diese kostengünstigen Standards unterstützen Mikrobiom- oder Metagenom-Workflows, indem sie die Reproduzierbarkeit erhöhen und einen zuverlässigen Vergleich von Ergebnissen aus anderen Labors ermöglichen.
Antikörper für die Mikrobiomforschung
Unser Portfolio an Antikörpern für die Mikrobiomanalyse umfasst hochspezifische Antikörper, die Bakterien oder bakterielle Komponenten (z. B. Toxine, einzigartige Proteine und Lipopolysaccharide) binden und sich für verschiedene Anwendungen zum Nachweis und zur Isolierung spezifischer Bakterien eignen. Zu den wichtigsten Anwendungen der Immunodetektion gehören ELISA, Western Blot (WB), Imaging und Isolierung.
DNA-freie lytische Enzyme für die Mikrobiomforschung
Die Untersuchung mikrobieller Gemeinschaften wurde in den letzten Jahren durch die weit verbreitete Einführung kulturunabhängiger Analysetechniken wie 16S rRNA-Gen-Sequenzierung und Metagenomik revolutioniert. Da die DNA-Kontamination während der Probenvorbereitung ein wesentlicher Störfaktor bei diesen sequenzbasierten Ansätzen ist, sind DNA-Extraktionsreagenzien, die frei von DNA-Kontaminanten sind, unerlässlich. Eine weitere große Herausforderung bei der Verarbeitung von Mikrobiomproben besteht darin, dass die Mikroben schwer zu zerstören sind - die Zellwände können bei der Verarbeitung Kapseln oder resistente Sporen bilden. Die DNA kann aus den Mikroben extrahiert werden, indem lysierende Enzyme verwendet werden, um eine partielle Sphäroplastenbildung zu induzieren. Diese Sphäroplasten werden anschließend lysiert, um die DNA freizusetzen. Gereinigte lytische Enzyme werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie frei von DNA-Verunreinigungen sind und sich daher für die Mikrobiomforschung eignen.
Mikrobiom-DNA-Reinigungskits
Um die Rolle der Mikrobiota für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zu untersuchen, müssen genaue und reproduzierbare mikrobielle Daten gewonnen werden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine geeignete Methode für die Extraktion mikrobieller DNA anzuwenden. Die Festlegung eines optimalen DNA-Isolierungsverfahrens ist entscheidend für die Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, da eine ineffektive DNA-Extraktion zu einer Fehlcharakterisierung der mikrobiellen Gemeinschaft führen kann. Unsere DNA-Reinigungskits bieten bequeme und schnelle Methoden zur Isolierung hochwertiger mikrobieller DNA mit hoher Ausbeute aus verschiedenen Proben.
Verwandte Ressourcen
- Article: Lysing Enzymes
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- Article: DNA Standards for Metagenomic Research into Microbiome Communities
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
- Protocol Guide: Generation of Apical-Out Gastrointestinal Organoids
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
- Article: MetaPolyzyme, DNA Free Cell Lysis Enzymes for Microbiome Workflows
Explore the benefits of MetaPolyzyme, DNA free to improve DNA extraction and increase the number of taxa identified in treated samples.
- Article: Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows
Benzonase® Nuclease for reducing host DNA in microbiome workflows and enhancing taxa identification.