Étalonnage, qualification et validation
Les matériaux de référence sont des substances dont une ou plusieurs propriétés sont caractérisées par une valeur homogène et bien établie. Ils jouent un rôle vital dans la garantie de l'exactitude des mesures via l'étalonnage de la méthode, la validation de la méthode de mesure, l'estimation de l'incertitude de mesure, ou l'attribution de valeurs à des produits.
Ils sont un élément critique des procédures d'analyse, et plus généralement des programmes d'assurance qualité. Fabriqués selon des exigences strictes, les matériaux de référence se distinguent des autres réactifs de laboratoire de par la certification et la traçabilité des données fournies. Le monde des matériaux de référence est vaste : il englobe les matériaux de référence certifiés (MRC), d'autres niveaux de qualité de matériaux de référence ainsi que des concepts comme les certificats d'analyse et la traçabilité métrologique.
Catégories à la une
Déterminez facilement la teneur en eau des solides, des liquides et des gaz avec les réactifs Aquastar®. Obtenez des résultats exacts grâce à nos étalons d'eau conçus pour le titrage.
Nos étalons analytiques de protéines, peptides et acides aminés donnent des résultats fiables et exacts dans les applications du type découverte de biomarqueurs, recherche pharmaceutique, analyse clinique et diagnostique, protéomique ascendante et descendante et authentification des produits alimentaires.
Explorez nos matériaux de référence certifiés pour la microbiologie : les disques VITROIDS™ et LENTICULE® par Supelco®. Idéalement adaptés aux analyses des denrées alimentaires, des boissons et du cannabis. Commandez-les dès aujourd'hui !
Les matériaux de référence certifiés sont indispensables pour déterminer avec exactitude le titre d'une solution en général, et notamment pour les titrages Karl Fischer. Ils sont également déterminants pour assurer un étalonnage exact des instruments analytiques tels que les pH-mètres, les spectromètres d'absorption atomique (AAS) et les appareils de spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP), de chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC), de chromatographie en phase gazeuse (GC) ou de chromatographie ionique (IC).
Les matériaux de référence sont un élément critique des procédures d'analyse et des schémas d'assurance qualité plus généralement. Ils sont fabriqués selon des exigences strictes et se distinguent des autres réactifs de laboratoire de par la certification et la traçabilité des données fournies. Depuis les matériaux de référence certifiés (MRC) et autres niveaux de qualité de matériaux de référence jusqu'aux certificats d'analyse, en passant par la traçabilité métrologique et autres concepts, le monde des matériaux de référence est vaste et parfois confus.
Les matériaux de référence sont classés en fonction de leur niveau de qualité en cinq grandes catégories, comme suit : étalons de métrologie nationaux et autres étalons primaires, matériaux de référence certifiés (MRC), matériaux de référence (MR), étalons analytiques, et produits chimiques pour la recherche ou de qualité "recherche". Les exigences en matière de certification et de traçabilité augmentent d'un niveau de qualité à celui immédiatement au-dessus. La normalisation des matériaux de référence aux spécifications les plus strictes est assurée par les gouvernements nationaux, tandis que celle des MRC et des MR est assurée par des lignes directrices spécifiques de l'ISO. Il s'agit notamment de l'ISO 17034, l'ISO/CEI 17025 et l'ISO Guide 31.
Pour pouvoir fabriquer des MRC et des MR, les fabricants de matériaux de référence doivent respecter ces exigences de l'ISO. Un matériau de référence certifié doit être accompagné d'un certificat d'analyse, et les informations qu'il contient sont définies par les lignes directrices de l'ISO mentionnées précédemment. Les spécifications en matière de qualité des deux derniers niveaux sont fixées indépendamment par chaque producteur, et non par un gouvernement national ou des accréditations ISO spécifiques comme pour les MRC et les MR.
Étalon national de métrologie (p. ex. NIST, JRC, NMI Australie)
Étalon conforme aux pharmacopées (p. ex. USP, Ph. Eur., BP, JP, IP)
- Délivré par un organisme agréé
- Considéré comme offrant le plus haut niveau d'exactitude et de traçabilité
Matériau de référence certifié (MRC) (ISO 17034, 17025)
- Considéré comme fournissant le plus haut niveau d'exactitude, d'incertitude et de traçabilité à une unité de mesure SI
- Produit par un fabricant de matériaux de référence accrédité
Matériau de référence (MR) (ISO 17025)
- Satisfaisant aux exigences de l'ISO, qui sont moins contraignantes que pour les MRC
- Produit par un fabricant de matériaux de référence accrédité
Étalon analytique (ISO 9001)
- Certificat d'analyse disponible
- Le niveau de certification varie
De qualité réactif / Produit chimique pour la recherche
- Peut être fourni avec un Certificat d'analyse
- Ne sont pas caractérisés pour être utilisés comme matériaux de référence
Figure 2. Hiérarchie des matériaux de référence - Quels sont les différents types ?
En fonction de la méthode employée ou de la disponibilité des produits, les matériaux de référence peuvent être utilisés sous trois formes différentes : en poudre, en solution ou dans une matrice. Choisir le bon matériau de référence revêt une importance critique pour l'application du laboratoire, car l'exactitude des résultats dépend directement de celle de la référence.
Choix des matériaux de référence en fonction des besoins
La qualification et l'étalonnage d'un instrument doivent faire l'objet d'une traçabilité, maintenue à jour après sa mise en place. Pour ce faire, le laboratoire utilise le matériau de référence qu'il a choisi. Dans les applications de contrôle de conformité des systèmes en routine, qualifier un matériau de référence pratique, facile à utiliser, mais aussi fiable et rentable pour un usage quotidien, peut avoir une certaine importance. Dans la validation de méthode, il est essentiel d'utiliser des matériaux de référence hautement exacts et précis, pour démontrer l'exactitude et la précision de la méthode de laboratoire. Aux fins d'identification et de dépistage, il est important de disposer d'une preuve de l'identité et de l'authenticité des matériaux de référence. Dans les applications impliquant des quantifications, des dosages ou des évaluations de la stabilité, les matériaux de référence doivent être stables et exacts.
| Type de test | Usage du matériau de réf. | Exemples | Attributs du matériau de réf. | |
|---|---|---|---|---|
| Qualification/étalonnage des instruments | Détermination des performances du système Exactitude de la mesure | Qualifications annuelles Étalonnage de routine des balances | Traçable | |
| Étalonnage de routine/Conformité du système | Usage quotidien/hebdomadaire Spécifique au système/à la méthode Détermination des performances courantes | Étalonnage des balances avant utilisation Contrôles des performances du système en LC-UV/MS, GC-FID... | Qualifié comme adapté à l'utilisation | |
| Validation de méthode | Exactitude Précision Spécificité et interférences LD/LQ et linéarité | QC pharmaceutique, analyses environnementales Étalons correspondant aux analytes, interférences, impuretés | Exact Traçable | |
| Identité | Comparaison de composés inconnus avec des composés connus | Matières premières entrantes en pharma, agroalimentaire, etc. Tests de dépistage | Authenticité | |
| Teneur ou dosage | Quantification d'analytes | Seuils applicables aux pesticides/toxines QC pharmaceutique, teneur en principe actif | Teneur certifiée Traçable | |
| Évaluation de la stabilité | Suivi de la stabilité des produits | QC pharmaceutique | Stable, homogène | |
| Contrôle qualité interne | Exactitude des méthodes | Quantification d'analytes en routine - pharma/pesticides/diagnostic | Teneur certifiée Traçable |
Le choix d'un matériau de référence adapté à l'usage prévu peut dépendre de plusieurs facteurs, tels que les contraintes réglementaires, la disponibilité, le type d'application, le niveau d'exactitude ou la matrice des échantillons.
| Type de test | Étalon NMI | Étalon conforme aux pharmacopées | MRC | MR | Étalon analytique | Réactif chimique | Attribut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification/étalonnage des instruments | ✓ | ✓ | ✓ | Traçabilité et exactitude | |||
| Étalonnage de routine/Conformité des systèmes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Éventuellement | Étalon qualifié (primaire ou secondaire) | |
| Validation de méthode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Exactitude, précision, biais | ||
| Identité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Authenticité |
| Teneur ou dosage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Éventuellement | Étalon qualifié | |
| Évaluation de la stabilité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Éventuellement | Étalon qualifié | |
| Contrôle qualité interne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Éventuellement | Étalon qualifié | |
| Réglementation/accréditation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Étalon qualifié |
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
- Reference materials, standards and certified reference materials are critical for analytical testing. We can help you to choose the ideal reference material for your application, whether you are using reference materials for calibration or quantitative analysis.
- La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
- NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
- Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
- Afficher tout (64)
Protocoles apparentés
- AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
- Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Afficher tout (64)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]