Merck
BerandaAplikasiKimia AnalitikFotometri & Reflektometri
Fotometri & Reflektometri
Prinsip fotometri yang ditunjukkan dengan skema penyerapan cahaya ketika melewati larutan
Fotometri adalah pengukuran cahaya yang diserap dalam rentang ultraviolet (UV) hingga tampak (VIS) hingga infra-merah (IR). Pengukuran ini digunakan untuk menentukan jumlah analit dalam larutan atau cairan. Fotometer menggunakan sumber cahaya dan detektor tertentu yang mengubah cahaya yang dilewatkan melalui larutan sampel menjadi sinyal listrik yang proporsional. Detektor ini dapat berupa fotodioda, fotoresistor, atau pengganda foto. Fotometri menggunakan hukum Beer-Lambert untuk menghitung koefisien yang diperoleh dari pengukuran transmitansi. Korelasi antara absorbansi dan konsentrasi analit kemudian ditetapkan oleh fungsi kalibrasi khusus pengujian untuk mencapai pengukuran yang sangat akurat.
Kategori Unggulan
Instrumen Spectroquant<sup>®</sup> Prove 600 Plus
Instrumen, Kit, & Aksesori Fotometri Spectroquant ® Fotometri
Instrumen, perangkat lunak, aksesori, dan alat uji siap pakai dari Spectroquant® melalui solusi inovatif dan jaminan kualitas dari awal hingga akhir memastikan hasil yang tepat dan cepat dengan penanganan sistem yang mudah.
Belanja Produk
Alat Uji Kolorimetri &amp; Titrimetri
Alat Uji Kolorimetri & Titrimetri
Alat uji kolorimetri dan titrimetri dengan kartu warna yang cemerlang memungkinkan analisis yang mudah dan tepat untuk akuakultur, air permukaan, dan pengujian air industri.
Belanja Sekarang
Strip uji dan pembaca
Strip Tes, Kertas & Pembaca
Pilihan strip uji MQuant® dan Reflectoquant® kami meliputi berbagai strip uji untuk analisis yang cepat, tepat, dan berbiaya rendah di lapangan atau di lokasi.
Belanja Sekarang
Strip uji pH yang dipegang dengan tangan
Strip Uji pH, Kertas pH, Pembaca & Aksesori
Kertas indikator pH, kit, dan strip pH non-bleeding dari MQuant® dan Reflectoquant® membuat pengukuran pH cepat menjadi lebih mudah dari sebelumnya.
Belanja Sekarang
Fotometri
Fotometri adalah analisis kuantitatif yang digunakan secara luas di laboratorium penelitian untuk menentukan jumlah senyawa anorganik dan organik dalam larutan dan cairan lainnya. Fotometri juga memiliki aplikasi industri yang luas dalam penentuan kontaminan dalam air minum dan air limbah, analisis nutrisi dalam tanah, sampel makanan dan minuman, komposisi bahan bangunan, dan banyak bidang lainnya.
Konstruksi dan Cara Kerja Fotometer
Komponen-komponen fotometer pada umumnya meliputi sumber cahaya, monokromator, sampel, dan detektor. Sumber cahaya dapat berupa lampu tungsten-halogen (umumnya sumber cahaya yang digunakan untuk analisis dalam rentang cahaya tampak) atau LED. Untuk pengukuran dalam rentang UV-Tampak, lampu flash xenon dapat digunakan. Monokromator menyaring cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya sehingga hanya spektrum yang sangat sempit yang dapat dilewatkan. Cahaya kemudian melewati kuvet atau sel penampung sampel. Berdasarkan jumlah analit (atau zat warna yang berasal darinya) yang ada dalam larutan sampel, sebagian cahaya diserap oleh larutan dan sisanya ditransmisikan. Cahaya yang ditransmisikan diarahkan ke detektor, yang menghasilkan arus listrik yang sebanding dengan intensitas cahaya.
Hukum Beer-Lambert
Hukum Beer-Lambert, juga dikenal sebagai hukum Beer, menyatakan bahwa jumlah cahaya yang diserap oleh sampel berbanding lurus dengan konsentrasi analit yang ada dan panjang lintasan cahaya yang melewati sampel. "Sampel" dalam konteks ini berarti analit itu sendiri (pengukuran langsung) atau zat warna yang berasal dari analit (saat menggunakan reagen atau kit). Hubungan tersebut dijelaskan dengan rumus:
A = elc
dimana
A = absorbansi sampel
l = panjang lintasan optik (cm)
c = konsentrasi analit (M)
e = koefisien kepunahan molar (M-1cm-1)
<
Spektrofotometer mengukur intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati larutan dan menghubungkannya dengan transmitansi (T) dengan persamaan berikut:
Transmitansi (T) = It/Io
It dan Io masing-masing adalah intensitas cahaya setelah dan sebelum melewati larutan. Transmitansi berhubungan dengan absorbansi dengan persamaan:
Absorbansi (A)=-log(T)
Reflektometri
Reflektometri (juga dikenal sebagai fotometri remisi) adalah teknik analisis non-destruktif yang menggunakan pantulan cahaya oleh permukaan dan antarmuka untuk mengukur karakteristik seperti intensitas warna, ketebalan film, dan indeks bias.
Seperti halnya fotometer lain, elemen utama reflektor mencakup sumber cahaya, biasanya LED tahan lama dengan panjang gelombang tertentu yang difokuskan ke permukaan sampel melalui sistem lensa dan cahaya yang dipantulkan diukur dengan detektor.
Reflektor sering kali didesain untuk mengukur karakteristik fisik permukaan seperti perubahan warna pada strip uji. Dalam pendekatan ini, sampel dapat ditempatkan pada strip uji dan nilai remisinya (REM) dapat dibandingkan dengan kontrol dan standar yang sesuai. Seperti dalam fotometri, perbedaan intensitas antara cahaya yang dipancarkan dan yang dipantulkan memungkinkan penentuan kuantitatif konsentrasi analit tertentu.
Reflektometri umumnya digunakan dalam aplikasi industri sebagai metode yang cepat dan sensitif untuk mengukur berbagai macam parameter organik dan anorganik dalam air, makanan, minuman, dan sampel lingkungan serta beragam penggunaan lainnya seperti analisis permukaan bahan bangunan dan kuantifikasi warna kulit.