Loncat ke Konten
Merck
1.15093
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NC.07
Loncat ke
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Product Name
EXtrelut® NT Refill pack, for column fillings EXtrelut® NT 20
Quality Level
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Extrelut® NT simplifies liquid-liquid extraction in its most effective form by using a chemically inert, wide-pore and highly pure diatomaceous earth based solid phase. Depending on the sample volume three types of columns are available: Extrelut NT1 can take up a maximum of one ml, Extrelut NT3 three ml and Extrelut NT20 up to twenty ml of sample.
Analysis Note
purity test (absorbance 280 nm): ≤ 0.040
purity test (absorbance 250 nm): ≤ 0.080
purity test (absorbance 230 nm): ≤ 0.130
Legal Information
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Kelas Penyimpanan
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Artikel
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis