Loncat ke Konten
Merck
4.80512
Sodium hydroxide solution 2 mol/L
EMPROVE® EXPERT
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
Harga dan ketersediaan saat ini tidak tersedia
About This Item
UNSPSC Code:
12352305
Loncat ke
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 ( in H2O)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
General description
EMPROVE® EXPERT
Analysis Note
Assay (acidimetric,NaOH)1.95 - 2.05 mol/lAssay (acidimetric)7.25 - 7.55 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 20 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 3 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kelas Penyimpanan
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Tetap patuh terhadap GMP dengan menggunakan Program Emprove®
Mempercepat kualifikasi, menjaga kepatuhan, dan menghemat waktu dengan Emprove® Dossiers.
Unduh Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Daftar gratis dan akses Emprove® Dossiers dalam beberapa menit. Tingkatkan paket langganan Anda untuk membuka kunci konten tingkat lanjut dan yang disesuaikan di Emprove® Suite
Not finding what you are looking for? Kunjungi halaman Bantuan Program Emprove®.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Artikel
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Active Filters
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis