Uji Migrasi & Invasi Sel
Metastasis kanker adalah hasil kumulatif dari berbagai perubahan pada sel tumor dan lingkungan mikronya yang memungkinkan sel bermigrasi atau menyerang jaringan sehat. Portofolio uji migrasi, uji invasi, uji kemotaktik dan haptotaktik Boyden chamber kami memungkinkan para peneliti untuk mensimulasikan kondisi yang dihadapi oleh sel normal dan metastasis in vivo.
Produk
Analisis Migrasi Sel
Migrasi sel merupakan hal yang mendasar dalam perkembangan embrio, angiogenesis, penyembuhan luka, respons imun, dan peradangan. Karena penyakit metastasis adalah faktor kunci yang menyebabkan kematian akibat kanker, memahami mekanisme migrasi sel sangat penting dalam penelitian kanker. Banyak teknik ruang Boyden .
Metode ruang Boyden memantau migrasi sel berdasarkan kemotaksis dan haptaksis. Kemotaksis menggambarkan migrasi sel sebagai respons terhadap sinyal kimiawi ekstraseluler, sedangkan haptotaksis menggambarkan migrasi sel menuju gradien protein matriks ekstraseluler (ECM) yang tidak dapat bergerak. Uji migrasi QCM ™ tidak memerlukan pelabelan, pengikisan, pencucian, dan penghitungan sel yang terkait dengan protokol lain yang melibatkan pelabelan sel calcein-AM.
Uji migrasi sel InnoCyte ™ dalam format multi-sumur dimaksudkan untuk migrasi sel kemotaksis. Pengujian ini mengukur migrasi jenis sel epitel, mesenkim, dan endotel melalui pori 8 μm ke lapisan pengumpan menggunakan pewarna fluoresen yang dapat ditembus sel.
Uji Gores untuk Migrasi Sel
Uji gores digunakan untuk mempelajari migrasi sel dan penyembuhan luka. Uji gores menghasilkan goresan pada permukaan monolayer sel konfluen untuk menciptakan celah seperti luka yang sempit. Uji ini kemudian memantau migrasi sel tetangga ke dalam celah sampai celah tersebut terisi. Uji goresan Cell Comb™ kami menciptakan bidang goresan dengan kepadatan tinggi untuk memaksimalkan tepi luka, sambil menyisakan cukup banyak sel yang tidak rusak untuk bermigrasi ke dalam celah.
Invasi oleh sel HT-1080 ditentukan oleh 96-well Cell Invasion Assay. Sel NIH3T3 digunakan sebagai kontrol non-invasif.
Pengujian Invasi Sel
Kemampuan tumor untuk mendegradasi komponen ECM membran basal dan jaringan yang terkait merupakan indikasi potensi metastasis. Ruang QCM™ Boyden kami pengujian invasi sel adalah pendekatan dengan hasil yang tinggi dan sensitif untuk mengukur invasi sel secara in vitro. Dalam pengujian ini, sel menyerang model membran basal, di mana pori-pori membran terhalang oleh lapisan protein ECM, menghalangi sel non-invasif.
The Chemicon®
Sumber Daya Terkait
- Article: Cell Migration & Invasion Assays
Study tumor metastasis via various migration and invasion assays like Boyden chamber assay, Millicell® µ-Migration Assay, and scratch assay.
- Article: The Endothelial Cell Transwell Migration and Invasion Assay
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
- Article: Migration and Invasion Assay Chart
These charts provide an overview of various cell migration and invasion assays offered for life science research applications.
- Article: Boyden Chamber Technique
This article explains the Boyden Chamber technique for evaluating cell migration, detailing the process, appropriate pore sizes for different cell types, and the materials used in the assay.