Bahan Nanomaterial Anorganik & Logam
Nanomaterial didefinisikan sebagai partikel yang memiliki salah satu dimensinya ≤100 nm. Nanopartikel memiliki rasio permukaan terhadap volume yang tinggi, yang memungkinkan jumlah muatan yang luar biasa di permukaan. Nanomaterial anorganik dan logam kami digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari sensor dan sel surya hingga aplikasi biomedis. Material nano kami tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, seperti nanorod, nanosfer, dan bulu babi, serta formulasi/dispersi, termasuk, serbuk nano, pasta, dan suspensi. Selain itu, kami membawa nanopartikel fungsional dan kit nanopartikel yang diarahkan untuk aplikasi tingkat lanjut. Bebaskan potensi bahan-bahan yang kuat ini dalam penelitian Anda.
Produk
Partikel Nano Anorganik
Partikel nano anorganik tidak beracun dan biokompatibel, bersifat hidrofilik, dan sangat stabil dibandingkan dengan bahan-bahan organik. Kami menawarkan berbagai nanopartikel anorganik untuk meningkatkan penelitian Anda, termasuk nanopartikel silika, fluoresen, dan nanodiamond.
- Produk silika kami tersedia dalam berbagai modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda. Baik itu fluoresensi ultra-stabil, mesopori, tidak berpori, atau permukaan yang difungsikan, kami menawarkan berbagai pilihan ukuran untuk dipilih.
- Kami menawarkan nanopartikel neon, seperti nanopartikel polimer terkonjugasi, yang terdiri atas inti polimer pemancar cahaya (LEP) semikonduktor yang dienkapsulasi di dalam surfaktan yang kompatibel dengan biokimia. Stabilitasnya yang ditingkatkan menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk MRI multi-modal untuk pencitraan seluler.
Nano-Partikel Logam
Ketika dibuat dan dimodifikasi dengan gugus fungsi kimia tertentu, nano-partikel logam (mis. emas, perak, besi) menawarkan berbagai aplikasi dalam penginderaan, baterai, diagnostik, dan terapi
Kit Emas dan Besi Oksida
Memanfaatkan sifat optik dan biokompatibilitas yang unik dari nanopartikel emas, bulu babi, dan nanopartikel besi oksida kami tanpa memerlukan langkah sintesis. Kami menawarkan kit yang difungsikan dengan maleimide dan N-hydroxysuccinimide (NHS) untuk konjugasi oligos satu langkah, antibodi, antibodi, protein dan peptida. Nanopartikel emas kami dapat digunakan untuk menargetkan sel untuk pencitraan, terapi fototermal dan pengiriman obat, untuk mendeteksi biomarker, dan untuk immunoassays (termasuk uji aliran lateral). Nanopartikel oksida besi kami optimal untuk pemisahan sel dan biomolekuler, penghantaran gen, pelepasan obat, pencitraan resonansi magnetik (MRI), dan aplikasi hipertermia.
Sumber Daya Terkait
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNTs) are structural analogs of carbon nanotubes, with alternating boron and nitrogen atoms replacing carbon.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are being leveraged for a wide variety of applications.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
- Article: Gold Nanostructures: Properties and Applications
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
- Article: Silver Nanomaterials for Biological Applications
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
- Article: Sensitivity Lateral Flow Diagnostic Assays
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
- Article: Inorganic Nanoparticles: Properties & Applications
Article explores properties of inorganic nanoparticle-based materials, highlighting structural diversity and fundamental questions in control.
- Article: Nanoparticle Ultrafiltration
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
- Article: Nanoparticle Drug & Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Katayama discusses drug delivery systems exploiting the EPR effect, focusing on stimuli-responsive systems with novel materials.
- Article: Fe3O4 Nanostructure Synthesis and Application
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.