Platform Hulu Vektor Virus
Terapi gen menggunakan vektor virus untuk memasukkan materi genetik yang dimodifikasi ke dalam sel. Platform hulu yang dioptimalkan kami mengatasi tantangan utama dalam produksi vektor virus, termasuk produktivitas proses hulu, kualitas produk, ketahanan proses, dan skalabilitas untuk produksi komersial, memungkinkan Anda mempercepat pengembangan terapi berbasis vektor virus Anda. Dengan dukungan teknis dan regulasi dari para ahli kami, Anda dapat mengatasi kompleksitas produksi vektor virus secara efisien.
Temukan bagaimana platform produksi AAViator™ kami dapat meningkatkan hasil dan produktivitas hulu, mempercepat jadwal pengembangan Anda. Unduh whitepaper “Optimalkan Proses AAV Anda dengan Platform Produksi AAViator™”.
Platform Produksi AAViator™ Baru
Kinerja dalam Sistem Budidaya Skala Kecil dan Bioreaktor Skala Meja
Platform Produksi AAViator™ menyediakan produksi vektor virus adeno-associated (AAV) yang andal dengan mengintegrasikan sistem transfeksi inovatif kami dan medium kultur sel yang didefinisikan secara kimia. Platform ini mempermudah pengembangan proses dan produksi vektor, memungkinkan pengembang terapi gen untuk mempercepat jadwal pengembangan sambil tetap menjaga kualitas produk yang tinggi.
Komponen | TransIT® AAViator Reagen Transfeksi | RevIT™ Penguat AAV | Cellvento® 4HEK medium | DMEM-glukosa tinggi |
|---|---|---|---|---|
Fungsi | Menggunakan teknologi polimer dan lipid eksklusif | Optimalisasi sumber daya seluler untuk meningkatkan produksi virus | Media kimia yang didefinisikan mendukung pertumbuhan yang kuat dari berbagai garis sel HEK293 | Untuk kompleks transfeksi yang efisien |
Didukung oleh |
| |||
Manfaat Utama
- Solusi lengkap dan siap pakai untuk produksi AAV sementara yang andal pada sel HEK293
- Kinerja yang teruji dan fleksibilitas yang terbukti pada berbagai serotipe AAV, garis sel HEK, ukuran transgen, dan skala produksi.
- Mempercepat pengembangan proses hulu, mengurangi kebutuhan akan optimasi reagen transfeksi atau media yang ekstensif.
Pelajari lebih lanjut tentang platform produksi AAViator™ kami. Anda akan diarahkan ke situs web MirusBio.com.
Produk
Response not successful: Received status code 500
Platform hulu kami menggabungkan garis sel dan medium kultur sel yang dioptimalkan untuk produktivitas. Meskipun dioptimalkan untuk bekerja bersama, setiap garis sel dan medium kultur sel dapat digunakan secara mandiri. Platform ini didukung oleh protokol terperinci yang dikembangkan oleh para ahli teknis kami untuk mencapai kinerja optimal, menghemat waktu dalam pengembangan proses, dan mempercepat penyediaan terapi Anda kepada pasien.
Manfaat Utama Garis Sel Kami
- Disimpan di bank GMP, sepenuhnya terkaraterisasi, dan diuji terhadap agen asing
- Lisensi tersedia untuk penggunaan penelitian atau klinis/komersial
- Sepenuhnya dapat dilacak dan dilengkapi dengan dokumentasi untuk pengajuan regulasi
Manfaat Utama Medium Kultur Sel Kami
- Didefinisikan secara kimia, bebas komponen hewan
- Produksi sesuai standar GMP
- Tersedia dalam format cair dan bubuk kering
| Aplikasi | Manufaktur Lentivirus | Manufaktur AAV | |
|---|---|---|---|
| Sistem Ekspresi | Sistem Ekspresi HEK (HEK293T) | Sistem Ekspresi HEK (HEK293) | Sistem Ekspresi Serangga (Sf-9) |
| Baris Sel | Baris Sel HEK293TVirus Express® | Baris Sel HEK293Virus Express® | Baris Sel SeranggaSf-RVN® |
| Media Kultur Sel | EX-CELL® CD HEK293 Medium Vektor Virus | Media Sel Cellvento® 4HEK | EX-CELL® CD Medium Sel Serangga |
| Platform | Platform LentivirusVirus Express® | PlatformVirus Express® AAV | PlatformSf-RVN® |
Platform LentiviralVirus Express®
Untuk Menghemat Waktu dalam Pengembangan Proses Terapi Sel Berbasis Vektor Lentivirus.
PlatformVirus Express® Lentiviral adalah solusi berbasis transfeksi untuk tantangan produksi lentivirus dan menawarkan proses hulu yang dapat diskalakan, dioptimalkan untuk produksi lentivirus berbasis suspensi.
Manfaat Utama Sel HEK293TVirus Express®
- Baris sel tumbuh hingga kepadatan sel tinggi dan viabilitas dalam suspensi serta memiliki waktu penggandaan yang rendah
- Dipilih untuk produksi lentivirus yang lebih tinggi menggunakan metode transfeksi sementara berbasis PEI
- Tersimpan di bank GMP, sepenuhnya terkaraterisasi, dan diuji terhadap agen adventisi
- Lisensi tersedia untuk penggunaan penelitian atau klinis/komersial.
- Dapat dilacak sepenuhnya dan dokumen tersedia untuk pengajuan regulasi
Manfaat Utama Medium Vektor VirusEX-CELL® CD HEK293
- Mendukung kepadatan sel tinggi dan pertumbuhan lebih cepat sel HEK293T
- Kompatibel dengan reagen transfeksi berbasis PEI yang digunakan untuk produksi virus
- Menghilangkan kebutuhan akan langkah transfeksi tambahan dan reagen penguat
- Didefinisikan secara kimia, bebas komponen hewan
- Produksi sesuai standar GMP
- Tersedia dalam format cair dan bubuk kering
PlatformVirus Express® AAV
Untuk Menghemat Waktu dalam Pengembangan Proses Terapi Gen Berbasis Sel HEK293.
PlatformVirus Express® AAV menawarkan solusi berbasis transfeksi untuk tantangan produksi AAV, serta proses hulu yang dioptimalkan untuk produksi AAV berskala besar berbasis suspensi.
Manfaat Utama Sel HEK293Virus Express®
- Baris sel tumbuh hingga kepadatan sel tinggi dan viabilitas dalam suspensi, serta memiliki waktu penggandaan yang rendah
- Dipilih untuk produksi AAV yang lebih tinggi menggunakan metode transfeksi sementara berbasis PEI
- Tersimpan di bank GMP, sepenuhnya terkaraterisasi, dan diuji terhadap agen adventisi
- Lisensi tersedia untuk penggunaan penelitian atau klinis/komersial
- Dapat dilacak sepenuhnya dan dokumen tersedia untuk pengajuan regulasi
Manfaat Utama Medium Cellvento® 4HEK
- Maksimalkan kepadatan sel hidup dan produktivitas AAV
- Mendukung pertumbuhan berbagai garis sel HEK293 dengan kebutuhan nutrisi yang beragam
- Kompatibel dengan reagen transfeksi berbasis PEI yang digunakan untuk produksi AAV
- Media kultur sel yang didefinisikan secara kimia dan bebas komponen hewan
- Produksi sesuai dengan standar GMP
- Tersedia dalam format cair dan bubuk kering
PlatformSf-RVN®
Untuk Meningkatkan Profil Keamanan Terapi Gen Berbasis Sel Serangga Anda.
Sistem ekspresi sel serangga merupakan alternatif yang menarik untuk produksi AAV karena mudah dibudidayakan dan tidak bergantung pada transfeksi. Namun, karena banyak garis sel serangga Sf-9 terkontaminasi dengan Sf-Rhabdovirus, garis sel Sf-9 yang bebas Sf-Rhabdovirus (Sf-RVN®) menawarkan profil keamanan virus yang lebih baik dan merupakan pilihan menarik untuk produksi AAV yang dapat diskalakan.
PlatformSf-RVN® mencakup garis sel bebas Sf-Rhabdovirus dengan mitigasi risiko yang ditingkatkan, serta menyediakan platform berkinerja tinggi dan skalabel yang dioptimalkan untuk produksi AAV.
Manfaat Utama Garis Sel SeranggaSf-RVN®
- Baris sel Sf-9 yang terbukti bebas Sf-Rhabdovirus
- Memiliki karakteristik yang sama dengan sel Sf-9
- Tersimpan di bank GMP, sepenuhnya terkaraterisasi, dan diuji terhadap agen adventisi
- Lisensi tersedia untuk penggunaan penelitian atau klinis/komersial
- Dapat dilacak sepenuhnya dan dokumen tersedia untuk pengajuan regulasi
Manfaat UtamaEX-CELL® CD Medium Sel Serangga
- Optimal untuk pertumbuhan dan produktivitas sel Sf-9
- Mendukung pertumbuhan berbagai garis sel serangga (Sf-21, S2, Tni, dan C636)
- Didefinisikan secara kimia dan bebas komponen hewan
- Produksi sesuai standar GMP
- Tersedia dalam bentuk cair dan bubuk kering
Sumber Daya Terkait
- Article: Scalability Challenges of Viral Vector Manufacturing
Scaling up viral vector production using adherent cell culture systems is challenging. Learn how suspension cell culture systems benefit large-scale bioprocessing.
- Article: Bioreactor Process Development and Scale-Up for Transient Transfection-Based Lentivirus Manufacturing in Suspension Cell Culture
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
- Article: Bioprocessing And Scale-Up Of Suspension HEK293 Cells For AAV Manufacturing
To address scalability challenges of AAV manufacturing, we developed an HEK293 suspension cell line that can be used across many serotypes. Get the data in this article.
- Article: Development of a Novel Sf9 Rhabdovirus-Negative Cell Line (Sf-RVN®) and Companion Chemically Defined Medium
See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- Article: Development of a Novel Cell Culture Medium for AAV Production With Multiple HEK293 Lineages and Process Optimization
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.