ADC e bioconiugazione
La bioconiugazione consiste nel legare insieme molecole in cui almeno uno dei reagenti è una biomolecola, spesso un anticorpo, una proteina o un oligonucleotide. I bioconiugati sono utilizzati per il rilevamento, il dosaggio, il targeting e il tracciamento di biomolecole nei campi della biotecnologia, della medicina e delle nanotecnologie. Le applicazioni comprendono l'associazione di sonde fluorescenti ad anticorpi per la citometria a flusso e la microscopia, l'associazione di anticorpi a microsfere per l'immunoprecipitazione, l'associazione di anticorpi a farmaci per lo sviluppo terapeutico e la reticolazione di proteine per rilevare le loro interazioni biologiche.
La tecnologia di coniugazione anticorpo-farmaco (ADC) utilizza anticorpi monoclonali per veicolare ingredienti farmaceutici altamente attivi o potenti (HPAPI) alle cellule bersaglio. In forma coniugata, gli HPAPI mostrano un'attività terapeutica più selettiva, risparmiando le cellule non bersaglio. Questa tecnica di bioconiugazione viene utilizzata per la somministrazione di farmaci mirati e più sicuri. Le proprietà chimiche e fisiche, la lunghezza, la dimensione molecolare, la miscibilità in acqua e la scindibilità del reagente, i criteri di applicazione e i gruppi funzionali mirati all'accoppiamento determinano i reagenti di reticolazione e il metodo di reazione da scegliere per una bioconiugazione ottimale.
Categorie in evidenza
Scopri la nostra selezione di polietilenglicoli (PEG) e derivati PEG in un'ampia gamma...
Amminoacidi, resine e reagenti di alta qualità, tra cui Novabiochem® per peptidi....
I reagenti della chimica a clic accelerano i progressi della biologia chimica, della bioconiugazione e...
Linker e reticolanti offrono stabilità strutturale nella bioconiugazione per le interazioni proteina-proteina, proteina-peptide e peptide-piccola molecola.
Tipi di reticolanti per bioconiugazione
Uno degli aspetti fondamentali della progettazione dei reticolanti è se il reagente è omobifunzionale o eterobifunzionale. La stragrande maggioranza dei reagenti bioconiugati è bifunzionale, con due gruppi reattivi solitamente situati alle estremità esterne di uno spaziatore organico. In un composto omobifunzionale, i due gruppi reattivi sono identici, mentre in un composto eterobifunzionale sono diversi. I reagenti eterobifunzionali presentano notevoli vantaggi rispetto a quelli omobifunzionali nella formazione di bioconiugati, poiché un gruppo reattivo terminale si accoppia solo con uno specifico gruppo funzionale, mentre l'altro gruppo reattivo terminale reagisce con un gruppo funzionale diverso.
Lunghezza del reticolante di bioconiugazione
Le dimensioni o la lunghezza lineare complessiva della molecola bersaglio prima e dopo la coniugazione devono essere considerate quando si sceglie un reticolante o un reagente di modifica per la reazione di coniugazione. Il braccio spaziatore o il ponte trasversale del reagente determina principalmente la lunghezza molecolare del composto risultante. I reticolanti di diverse dimensioni diventano quindi dei righelli molecolari per misurare le distanze tra i gruppi funzionali nelle biomolecole.
Cleavable vs Non-cleavable Bioconjugation Crosslinkers
È importante che il reticolante sia clivabile se le biomolecole interagenti devono essere isolate e analizzate, ad esempio un reticolante utilizzato per rilevare le interazioni proteina-proteina. In alternativa, un legante non clivabile può essere utilizzato quando è richiesta la stabilità, ad esempio un anticorpo attaccato a una resina per la cattura delle proteine.
Crosslinker di bioconiugazione idrofobici vs idrofili
In alcune applicazioni, l'idrofobicità del reagente può essere un vantaggio, soprattutto quando un'applicazione prevede la penetrazione delle membrane cellulari. I reagenti idrofobici senza gruppi fortemente polari attraversano rapidamente le membrane cellulari per reticolare o etichettare le proteine cellulari interne. D'altra parte, i reticolanti idrofili non causano aggregazione o precipitazione della molecola interagente e possono portare alla solubilità in acqua degli anticorpi e delle proteine da essi modificate. L'uso di reagenti di bioconiugazione idrofili comporta anche una maggiore biocompatibilità.
Gruppi funzionali mirati nella bioconiugazione
I gruppi funzionali più reattivi nelle biomolecole sono associati agli eteroatomi N, O e S, che sono nucleofili a causa di una coppia di elettroni non condivisa e possono reagire spontaneamente con i gruppi attivi compatibili ed elettrofili dei reticolanti e dei reagenti di modifica. In molti casi, i gruppi funzionali nucleofili nelle biomolecole sono liberi e accessibili. Tuttavia, in alcuni casi vengono creati per consentire la reattività e l'accoppiamento. Esistono diversi reagenti specializzati che facilitano la creazione di un gruppo funzionale appropriato per la bioconiugazione, se non è disponibile quello desiderato. I gruppi funzionali naturalmente presenti nelle biomolecole sono ammine, tioli, idrossili, carbossilati, aldeidi, fosfati organici e idrogeni reattivi su alcuni atomi di carbonio attivati.
Sviluppo e produzione di ADC
Il percorso di sviluppo di un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) richiede competenze nello sviluppo di piccole e grandi molecole, nella produzione, nella formulazione e nei test. La scelta di un partner esperto, dotato di queste competenze e delle necessarie strutture di contenimento, può contribuire a far avanzare il vostro ADC verso il mercato. Gli ADC sono molecole impegnative che richiedono suite di produzione avanzate e attrezzature dedicate per caratterizzare la molecola e dimostrarne la purezza, l'omogeneità e la stabilità.
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- La scelta del reticolante giusto per la vostra ricerca biochimica o di bioconiugazione può essere impegnativa. La nostra guida alla selezione può aiutarvi a trovare l'abbinamento perfetto per le vostre applicazioni.
- La click chemistry, o chimica “a scatto”, è un approccio alla sintesi di molecole cosiddette “drug-like” (ovvero potenzialmente efficaci come farmaco) in grado di accelerare il processo di drug discovery facendo ricorso a poche semplici reazioni ben controllabili.
- Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.
- Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
- The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method.
- Vedi tutti (14)
Trova altri articoli e protocolli
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo