Accoppiamento trasversale
Una reazione di cross-coupling nella sintesi organica avviene quando due frammenti vengono uniti con l'aiuto di un catalizzatore metallico. Il cross-coupling è stato una reazione essenziale nella chimica catalitica negli ultimi 30 anni, a partire dal lavoro pionieristico di Heck, Negishi e Suzuki, che hanno ricevuto il Premio Nobel per la Chimica nel 2010 per il cross-coupling catalizzato da palladio. Essendo uno dei metodi più versatili e potenti per la formazione di legami nella chimica organica di sintesi, il campo del cross-coupling è maturato al punto che quasi tutti i due frammenti possono essere accoppiati con il giusto catalizzatore.
Categorie in evidenza
Siamo orgogliosi di offrire un portafoglio completo di blocchi di costruzione eterociclici, una delle più grandi e diverse famiglie di frammenti molecolari utilizzati nella sintesi organica.
Offriamo un ampio portafoglio di catalizzatori di nichel e palladio per favorire la creazione di legami C-C, C-N e C-O attraverso le comuni reazioni di cross-coupling.
Trovate i componenti di base necessari per portare avanti la vostra ricerca nel nostro portafoglio di blocchi organici. Alcheni, alchini, areni, alleni e molto altro ancora!
Scopri il nostro impareggiabile portafoglio di catalizzatori di metalli di transizione per le tue diverse applicazioni di chimica organica e organometallica.
Con l'aumento esponenziale del suo utilizzo, il campo è cresciuto fino a comprendere numerose strategie per la formazione di legami carbonio-carbonio, carbonio-azoto e carbonio-ossigeno, comprese reazioni chiave come:
- L'aminazione di Buchwald-Hartwig, l'accoppiamento incrociato di uno (pseudo)alogenuro arilico e un'ammina, è una reazione fondamentale per i chimici in un'ampia gamma di discipline.
- L'accoppiamento di Heck è l'accoppiamento incrociato di un alogenuro insaturo con un alchene per dare alcheni sostituiti.
- L'accoppiamento Negishi è l'accoppiamento incrociato di un (pseudo)alogenuro arilico con un nucleofilo organozinico per formare legami C-C.
- L'accoppiamento Sonogashira è l'accoppiamento incrociato di un (pseudo)alogenuro arilico con un'alchina terminale per dare acetileni disostituiti.
- L'accoppiamento di Stille, l'accoppiamento incrociato di uno (pseudo)alogenuro arilico con lo stannano, è una reazione funzionale per la formazione di legami carbonio-carbonio con poche limitazioni sui gruppi R.
- L'accoppiamento Suzuki-Miyaura, l'accoppiamento incrociato di uno (pseudo)alogenuro arilico e un organoborato, è una reazione versatile per la formazione di legami carbonio-carbonio.
Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction
Visita la nostra ricerca di documenti per schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Articoli correlati
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- Vedi tutti (80)
Protocolli correlati
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
- KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- Vedi tutti (6)
Come possiamo aiutarvi
In caso di domande, inviate una richiesta di assistenza clienti
o rivolgetevi al nostro servizio clienti:
Email [email protected]
o chiama +1 (800) 244-1173
Supporto aggiuntivo