Merck
139211
Cyclohexyl phenyl ketone
98%
Sinonimo/i:
Benzoylcyclohexane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H11COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Beilstein:
2046712
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
D80401C105406C105198
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
55-57 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Applicazioni
Cyclohexyl phenyl ketone was used to investigate the crosslinked cyclohexyl phenyl compounds under thermal and aquathermal conditions[1]. It was used to examine the effects of molecular changes in the benzophenone molecule on phototoxic behavior[2].
Azioni biochim/fisiol
Cyclohexyl phenyl ketone induces photohaemolysis after exposure to ultraviolet A-rich irradiation in human erythrocytes[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aqueous organic chemistry. 2. Crosslinked cyclohexyl phenyl compounds.
Siskin M, et al.
Energy and Fuels, 4(5), 482-488 (1990)
Jose Serrano et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(2), 192-208 (2019-03-20)
1. Cyclic phenones are chemicals of interest to the USEPA due to their potential for endocrine disruption to aquatic and terrestrial species.2. Prior to this report, there was very limited information addressing metabolism of cyclic phenones by fish species and
Marianne Placzek et al.
Acta dermato-venereologica, 93(1), 30-32 (2012-09-18)
Benzophenone is a phototoxic compound with absorption maxima in the ultraviolet A (UVA) and ultraviolet B (UVB) range. Many benzophenone derivatives are known to be photosensitizing. On the other hand, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone is used as a photoprotective agent. The aim of
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica