This product undergoes temperature processes during production. Exact manufacturing methods are proprietary and cannot be disclosed.
Scegli un formato
61,80 €
80,00 €
253,00 €
61,80 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Vanadium(V) oxide, ≥99.6% trace metals basis
Saggio
≥99.6% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
690 °C (lit.)
Densità
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 223794 | 1.00824 | 590088 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.6% trace metals basis | assay ≥98% | assay ≥99.0% | assay 99.9% trace metals basis |
| reaction suitability core: vanadium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: vanadium, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability core: vanadium, reagent type: catalyst |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 690 °C (lit.) | mp 690 °C (lit.) | mp 690 °C | mp - |
| density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.36 g/cm3 at 20 °C | density - |
Applicazioni
- Vanadium(V) oxide is used in the preparation of vanadium alloys.[1]
- It is an oxidizing agent, commonly used as a catalyst in contact process (production of sulfuric acid) to oxidize sulfur dioxide to sulfur trioxide.[2]
- It is widely used as a host material for lithium-ion battery, sodium-ion battery, magnesium-ion battery and pseudocapacitors.[3][4]
- V2O5 is also used as the charge injection and extraction materials in organic electronic devices.[5]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
-
Has this product undergone an annealing process?
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfUtile?
-
-
Does the particles are in nano-scale? If so, what is the size in nanometers.
1 risposta-
The particle size of this material is not determined on a lot to lot basis. Historical data indicates 50% as +80 MESH or 177 um and 90% as +200 mesh or 74 um.
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Utile?
-
-
How big is the particle?
1 risposta-
The particle size is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicates that typically 50% are +80 mesh and 90% are +200 mesh.
Utile?
-
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica