Merck
254169
Cloruro d′oro(III)
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido cloroaurico, Acido tetracloroaurico(III), Cloruro aurico, Tetracloroaurato(III) di idrogeno
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
500 MG
224,00 €
5 G
779,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HAuCl4 · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.79 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
99.995% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Composizione
Degree of hydration, ~3
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
tecniche
ELISA: suitable
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.9 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
5079050780520918
form
crystals and lumps
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals and lumps
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.9 g/mL at 25 °C
density
3.9 g/mL at 25 °C
density
3.9 g/mL at 25 °C
density
-
composition
Degree of hydration, ~3
composition
-
composition
-
composition
Au, 48.5-50.25%
Descrizione generale
Il cloruro di oro(III) idrato (HAuCl4) può essere usato come precursore nella sintesi dinanoparticelle di oro o come drogante di tipo p per la maggior parte delle molecole organiche coniugate. Ildrogaggio determina l′espansione del lattice cristallino e incrementa la conduttivitàper formazione di un gran numero di portatoridi carica.
Applicazioni
Il cloruro di oro(III) idrato può essere utilizzato per preparare un fotocatalizzatore a base di Au, TiO2 supportato, mediante deposizione-precipitazione con urea. Questi catalizzatori sono in grado di produrre, via reazione di “water splitting”, maggiori quantità di idrogeno a velocità di produzione più elevate
Utilizzando HAuCl4 come drogante è possibile preparare film in politiofene coniugato mediante il metodo del drogaggio in soluzione. Questi polimeri ad alta conducibilità possono essere utilizzati nel campo del sensing di vapori e dell′elettronica organica.
Per preparare nanoparticelle di oro, HAuCl4 può essere ridotto utilizzando riducenti diversi, come NaBH4, glucosio o il dendrimero poli(propilene immina)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bo Chuan Huang et al.
Scientific reports, 9(1), 7589-7589 (2019-05-22)
Shewanella oneidensis MR-1, a bioelectricity generating bacterium, is broadly used in bioremediation, microbial fuel cell and dissimilatory reduction and recovery of precious metals. Herein, we report for the first time that photo induction as a trigger to stimulate gold nanoparticles
Ligand-induced gold nanocrystal superlattice formation in colloidal solution.
Lin XM, et al.
Chemistry of Materials, 11(2), 198-202 (1999)
Fink, J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 922-922 (1998)
Murat A Yokus et al.
Biosensors & bioelectronics, 153, 112038-112038 (2020-01-29)
Comprehensive metabolic panels are the most reliable and common methods for monitoring general physiology in clinical healthcare. Translation of this clinical practice to personal health and wellness tracking requires reliable, non-invasive, miniaturized, ambulatory, and inexpensive systems for continuous measurement of
Motao Zhu et al.
ACS nano, 14(3), 3703-3717 (2020-02-15)
Engineered nanoparticles could trigger inflammatory responses and potentiate a desired innate immune response for efficient immunotherapy. Here we report size-dependent activation of innate immune signaling pathways by gold (Au) nanoparticles. The ultrasmall-size (<10 nm) Au nanoparticles preferentially activate the NLRP3
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the actual molecular weight of this product? 339.79 as it says in the data sheet or is there an additional weight due to the xH2O?
    1 risposta
    1. 254169 is Gold(III) chloride hydrate. The number of hydrate water is not determined as per its COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/254169-BULKMKCV5951.pdf, so the actual molecular weight is not available. 339.79 is the molecular weight of 254169 on the anhydrous basis. There will be additional weight due to the xH2O.
      Utile?
  4. What is the reported purity of Product 254169, Gold (III) chloride hydrate based on, chemical or metal purity?
    1 risposta
    1. The purity (99.999%) is not the chemical purity, but rather the purity based on trace metal content.  In the case of 99.999% a maximum of 20ppm total metallic impurities would be allowed.
      Utile?
  5. What is n Product 254169, Gold (III) chloride hydrate soluble in?
    1 risposta
    1. This product is soluble in water, ethanol, and ether.  Unfortunately we do not have any recorded concentrations.
      Utile?
  6. How can I determine the number of hydrates present in Product 254169, Gold (III) chloride hydrate?
    1 risposta
    1. To determine the number of hydrates, you can use the following formula:   % of the metal = [(MW of metal) (# of metal atoms)] / [(MW of anhydrous product) + (x * 18g/mol)]Solving for x: x = [[(MW of metal)(#metal atoms)] - [(%of metal in product)(MW of anhydrous product)]] / [(% of metal in product) (18 g/mol)]
      Utile?
  7. What is the melting point of n Product 254169, Gold (III) chloride hydrate?
    1 risposta
    1. We have never determined the melting point, however we do have a note indicating that this compound will decompose when melted.  Also the 13th Edition of the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry states that this compound will decompose on strong heating to form chlorine gas, hydrochloric acid gas, and metallic gold.
      Utile?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica