Merck
263265
Gallium
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Elemental gallium
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 G
94,90 €
50 G
241,00 €
94,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Ga
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141715
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
Resistività
25.795 μΩ-cm, 30°C
P. ebollizione
2403 °C (lit.)
Punto di fusione
29.8 °C (lit.)
Densità
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ga]
InChI
1S/Ga
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
263273203319GF60837105
Gallium 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263265
Gallium
Gallium 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
263273
Gallium
Gallium 99.9995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203319
Gallium
Gallium lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
GF60837105
Gallium
form
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
form
lumps
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9995% trace metals basis
assay
99.99%
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
resistivity
25.795 μΩ-cm, 30°C
resistivity
-
bp
2403 °C (lit.)
bp
2403 °C (lit.)
bp
2403 °C (lit.)
bp
-
mp
29.8 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
mp
-
Descrizione generale
Gallium is a rareearth element that is widely used in smart electronic devices and integratedcircuits as it provides the advantages of low energy consumption and highcomputational speeds. Due to its high boiling point and low melting point, itexhibits a wide temperature range in the liquid state. It tends to formsulfate, chloride, and phosphate complexes due to its high charge. Thecompounds of gallium find applications in advanced semiconductors and LEDchips.
Applicazioni
Gallium can be used as a precursor to synthesize:
  • Gallium nitride and other Ga-based compounds for optoelectronic applications.
  • Sulfur/gallium hybrid cathode material for lithium-sulfur batteries. The surface of Ga metal promotes the redox reaction of lithium polysulfides due to its electrocatalytic effect.
  • Ga-based liquid alloys for the fabrication offlexible electronic devices.
Caratteristiche e vantaggi
  • Excellent conductor of heat and electricity
  • Wide temperature range in the liquid state
  • Lowvapor pressure at high temperature
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elizabeth M Carnicom et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14158-14163 (2017-10-07)
Previously unreported σ-phases in the ternary niobium-based systems Nb-X-Ga for X = Ru, Rh, Pd, Ir, Pt, Au, and Nb-X-Al for X = Ir, and Pt are presented, prepared by arc-melting followed by annealing at 1000 °C for 1 week.
Sayan Sarkar et al.
Scientific reports, 9(1), 8180-8180 (2019-06-05)
Recent advances in high performance thermoelectric materials have garnered unprecedented attention owing to their capability of direct transformation of heat energy to useful electricity. Copper Telluride (Cu2Te), a member of the chalcogenide family has emerged as a state-of-the-art thermoelectric material
C Tessarek et al.
Optics express, 21(3), 2733-2740 (2013-03-14)
Self-assembled GaN rods were grown on sapphire by metal-organic vapor phase epitaxy using a simple two-step method that relies first on a nitridation step followed by GaN epitaxy. The mask-free rods formed without any additional catalyst. Most of the vertically
Chen, X.Z. et al.
Chemistry of Materials, 11, 75-75 (1999)
Michael A Jakupec et al.
Metal ions in biological systems, 42, 425-462 (2004-06-23)
Gallium has been the second metal to show activity against malignant tumors in humans soon after the establishment of platinum drugs in routine clinical practice. It has the unique property of inhibiting tumor growth as a simple cation, mainly because
Articoli
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica