Merck
266329
Antimony
powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Antimony black, Antimony element
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
250 G
91,90 €
1 KG
188,00 €
91,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.76
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141704
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
powder
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Dimensione particelle
-100 mesh
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
GF14918014GF25302091GF93993890
Antimony powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266329
Antimony
Antimony powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.999%
GF14918014
Antimony
Antimony powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
GF25302091
Antimony
Antimony powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, high purity 99.999%
GF93993890
Antimony
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99.5% trace metals basis
assay
99.999%
assay
≥99.5%
assay
99.999%
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
1635 °C (lit.)
bp
1635 °C (lit.)
bp
1635 °C (lit.)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
resistance
41.7 μΩ-cm
resistance
41.7 μΩ-cm
resistance
41.7 μΩ-cm
resistance
41.7 μΩ-cm
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anette Stauch et al.
PLoS neglected tropical diseases, 6(12), e1973-e1973 (2013-01-04)
Pentavalent antimonials have been the mainstay of antileishmanial therapy for decades, but increasing failure rates under antimonial treatment have challenged further use of these drugs in the Indian subcontinent. Experimental evidence has suggested that parasites which are resistant against antimonials
Budhaditya Mukherjee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), E575-E582 (2013-01-24)
The molecular mechanism of antimony-resistant Leishmania donovani (Sb(R)LD)-driven up-regulation of IL-10 and multidrug-resistant protein 1 (MDR1) in infected macrophages (Ms) has been investigated. This study showed that both promastigote and amastigote forms of Sb(R)LD, but not the antimony-sensitive form of
Daoyong Zhang et al.
Bioresource technology, 128, 711-715 (2012-12-19)
Extracellular polymeric substances (EPS) existed ubiquitously in biological systems affect the mobility and availability of heavy metals in the environments. The adsorption-desorption behaviors of Hg(II) and Sb(V) on EPS were investigated. The sorption rates follow Sb(V) > Hg(II), and the
Jian Chen et al.
Chemosphere, 90(6), 1925-1932 (2012-11-15)
Coal is one of the major energy resources in China, with nearly half of produced Chinese coal used for power and heat generation. The large use of coal for power and heat generation in China may result in significant atmospheric
Joseph N Jarvis et al.
Current opinion in infectious diseases, 26(1), 1-9 (2012-12-12)
HIV infection profoundly impairs the immune mechanisms needed to control and clear Leishmania infection, and outcomes in patients with HIV-associated visceral leishmaniasis are poor. This review summarizes recent work describing the epidemiology, presentation and outcomes of HIV-associated visceral leishmaniasis and
Domande
  1. 안녕하십니까 한가지 질문드리고 싶은게 있는데 혹시 이 "Antimony powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis" 이 제품이 100mesh 라고 되어있는데 평균 입자 크기가 어느정도 되는지 여쭤봐도 될까요?(D50기준) 감사합니다.
    1 risposta
    1. The maximum particle size of this material will be -100 mesh or 150 um. The particle size is not evaluated on a lot to lot basis. However, historical data indicates a D10 of approximately 4 um, a D50 of approximately 25 um, and a D90 of approximately 80 um. Note that this information is based on historical data and not a product specification.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica