Merck
308234
1,3-Phenylene diisocyanate
95%
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
5 G
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4(NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
95%
P. ebollizione
121 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-2-1-3-8(4-7)10-6-12/h1-4H
VGHSXKTVMPXHNG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica