Scegli un formato
158,00 €
454,00 €
158,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Platinum, wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Pt
SMILES string
[Pt]
assay
99.9% trace metals basis
form
wire
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 327492 | 267228 | 267244 |
|---|---|---|---|
| form wire | form wire | form wire | form foil |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) | bp 3827 °C (lit.) |
| resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C | resistivity 10.6 μΩ-cm, 20°C |
| density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) | density 21.45 g/cm3 (lit.) |
| mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) | mp 1772 °C (lit.) |
Application
General description
Preparation Note
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica