Merck
452807
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
97%
Sinonimo/i:
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 ML
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3CH2CH2SiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.50
Beilstein:
1748876
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Densità
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
91877447277440116
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
114 °C (lit.)
bp
144 °C (lit.)
bp
119.5 °C (lit.)
bp
205 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.355
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
-
Applicazioni
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane can be used as a precursor for the preparation of:
  • Fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane (F-POSS) by base-catalyzed condensation.[1]        
  • 3,3,3-Trifluoropropyltrimethoxysilane by alcoholysis reaction with methanol.[2]
It can also be used as a silanizing agent to coat the inner surface of pipettes in order to investigate the electrical charging of droplets discharged from the micropipette.[3][4]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.7 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
45.4 °C - closed cup - (own results)
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alcoholysis synthesis of 3, 3, 3-trifluoropropyltrimethoxysilane by solvent method [J]
Biqian Jin
New Chemical Materials, 11 (2007)
Journal of the Electrochemical Society, 142, L11-L11 (1995)
Spontaneous electrical charging of droplets by conventional pipetting.
Scientific Reports, 3 (2013)
Shifted transfer characteristics of organic thin film and single crystal FETs.
Synt. Metals, 146(3), 325-328 (2004)
Dongwhi Choi et al.
Scientific reports, 3, 2037-2037 (2013-06-21)
We report that a droplet dispensed from a micropipette almost always has a considerable electrical charge of a magnitude dependent on the constituents of the droplet, on atmospheric humidity and on the coating material of pipette tip. We show that
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica