Scegli un formato
87,20 €
351,75 €
87,20 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
InChI
1S/C16H24O12Si8/c1-9-29-17-30(10-2)20-33(13-5)22-31(11-3,18-29)24-35(15-7)25-32(12-4,19-29)23-34(14-6,21-30)27-36(16-8,26-33)28-35/h9-16H,1-8H2
SMILES string
C=C[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI key
ZWCNRMDCQDJIRL-UHFFFAOYSA-N
form
solid
mp
>350 °C (lit.)
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 526851 | 476544 | 526835 |
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| mp >350 °C (lit.) | mp >350 °C (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp >350 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica